Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03991717_m1
          See other SPATA45 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Spata45
          Gene Name:
          spermatogenesis associated 45
          Gene Aliases:
          1700022P22Rik
          Chromosome Location:
          Chr.1: 191036822 - 191042941 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03991717_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Spata45
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029336.1 NP_083612.1 2 - 3 370 83
          GenBank mRNA CA466331.1 - 2 - 3 376 83

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0100001834.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2112917 NM_029336.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2112917 AK006255.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2112917 CA466331.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2017427 NM_029336.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2017427 CA466331.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 492878 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 95332 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 138927 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 370077 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 152797 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P120672 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2112917 NM_029336.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2112917 AK006255.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2112917 CA466331.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2017427 NM_029336.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2017427 CA466331.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P120672 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P04399840 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P133304 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136162 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P120672 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935868 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935861 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935851 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935878 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935892 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935855 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935894 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935890 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935869 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935897 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935866 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935887 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935864 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935877 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00007487 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935900 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00219631 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935893 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935902 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935880 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935872 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935859 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935903 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935863 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00089249 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935883 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935882 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00986743 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935857 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P00089248 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P20935853 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10352706 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10352705 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100015239.mm.1 NM_029336.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100015239.mm.1 NM_029336.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0100015239.mm.1 TC0100001834.mm.1 MTA TC
          Murine Genome U74v2 Set 171244_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169890_PM_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171461_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168875_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 169890_i_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171461_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 171244_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 168875_f_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 423120 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 104280204 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2698647 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline