Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm03991731_m1
          See other 1700113H08RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          1700113H08Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 1700113H08 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 87040467 - 87230599 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm03991731_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 1700113H08Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_029685.1 NP_083961.1 5 - 6 751 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1000001059.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155909 NM_029685.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155909 AK007195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155909 NM_029685.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P155909 AK007195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128337 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P168809 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155909 NM_029685.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155909 AK007195.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155909 NM_029685.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P155909 AK007195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128337 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P168809 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155909 NM_029685.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155909 AK007195.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155909 NM_029685.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P155909 AK007195.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128337 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P168809 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08806477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318520 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318512 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318474 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08613750 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318597 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318482 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318525 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08832122 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318495 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318443 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08806470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318440 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318585 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318518 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318504 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318619 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08732387 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318519 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318530 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318584 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318605 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318449 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318492 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318483 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08433079 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318506 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318509 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318522 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08296208 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318459 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08832124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318631 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318446 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318470 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318536 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318609 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318592 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318600 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318461 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318497 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318436 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318624 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318498 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08624097 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318456 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08732374 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08607583 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318594 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08748796 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08624110 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318464 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318538 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318451 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318517 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08904645 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318527 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318502 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318623 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318533 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318484 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318591 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318543 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318486 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318435 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318441 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08904648 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08607588 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08624124 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08639782 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318535 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318601 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318635 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318462 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318621 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318471 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318602 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318589 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318626 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318539 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318477 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318496 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318465 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318491 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318514 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318617 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318523 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08639784 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318629 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318599 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318487 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318612 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318521 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318438 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318473 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P27318515 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1440172_PM_s_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429674_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10365537 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429674_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429674_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440172_PM_s_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1440172_s_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76640_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 76640_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008014.mm.1 NM_029685.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008014.mm.1 NM_029685.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008014.mm.1 TC1000001059.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008018.mm.1 NM_029685.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008018.mm.1 NM_029685.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008018.mm.1 TC1000001059.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008016.mm.1 NM_029685.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008016.mm.1 NM_029685.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008016.mm.1 TC1000001059.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008015.mm.1 NM_029685.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008015.mm.1 NM_029685.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008015.mm.1 TC1000001059.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008019.mm.1 NM_029685.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008019.mm.1 NM_029685.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008019.mm.1 TC1000001059.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008013.mm.1 NM_029685.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008013.mm.1 NM_029685.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1000008013.mm.1 TC1000001059.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1440172_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429674_at - -
          Mouse Expression Set 430 1440172_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429674_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166234_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166234_PM_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166037_PM_r_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166037_r_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440172_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1440172_PM_s_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429674_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1429674_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 487267 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2682739 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2682739 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline