Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04203798_gH
          See other CETN2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cetn2
          Gene Name:
          centrin 2
          Gene Aliases:
          1110034A02Rik, AI326150, Calt, caltractin
          Chromosome Location:
          Chr.X: 72913565 - 72918344 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04203798_gH
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Cetn2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_019405.6 NP_062278.2 2 - 3 185 82
          GenBank mRNA AK004081.1 - 2 - 3 186 82
          AK010541.1 - 2 - 3 176 82
          AK140156.1 - 2 - 3 203 82
          AK151033.1 - 2 - 3 253 82
          BC013545.1 - 1 - 2 169 4242430 82

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0X00002415.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cetn2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          calmodulin-related

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          DNA repair
          nucleotide-excision repair
          cellular response to DNA damage stimulus
          cell cycle
          mitotic nuclear division
          centriole replication
          regulation of cytokinesis
          cell division
          calcium ion binding
          microtubule binding
          G-protein beta/gamma-subunit complex binding
          heterotrimeric G-protein binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32459815 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32459814 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057906 AK140156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057906 AK151033.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057906 BC013545.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057906 AK004081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2057906 NM_019405.6 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 117643 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 254300 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 702968 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 373098 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P160534 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057906 AK140156.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057906 AK151033.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057906 BC013545.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057906 AK004081.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2057906 NM_019405.6 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P516297 AK088488.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P516297 AK140156.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P516297 AK151033.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P516297 BC013545.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P516297 AK004081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459777 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459816 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459799 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459792 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459781 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459800 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459784 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459785 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459811 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459794 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459789 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459797 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459807 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459812 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459803 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459805 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459783 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459791 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459808 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459779 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459774 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459795 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459814 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459806 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459810 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459801 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459787 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P32459790 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P160534 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P516297 AK088488.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P516297 AK140156.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P516297 AK151033.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P516297 BC013545.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P516297 AK004081.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P482825 AK088488.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P482825 AK140156.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P482825 AK151033.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P482825 BC013545.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P482825 AK004081.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124039 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P160534 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15192700 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15192683 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15192695 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15192698 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P15192705 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32459814 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P32459815 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459773 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459750 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459806 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459758 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459794 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459799 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459741 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459737 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459811 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459738 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459786 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459756 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459774 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459792 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459747 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459803 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459812 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459763 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459751 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459766 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459749 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459744 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459733 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459723 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459800 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459732 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459754 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459810 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459814 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459807 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459742 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459736 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459762 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459797 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459753 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459725 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459784 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459752 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459761 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459746 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459787 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459816 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459805 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459770 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459789 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459729 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459808 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459801 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P32459772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459774 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459763 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14624587 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459766 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459756 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459781 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459729 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14749152 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459751 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459808 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459777 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459786 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459773 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459812 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459795 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459725 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459803 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459754 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459799 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459770 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459723 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459772 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15006008 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459761 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459783 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459760 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459814 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459792 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459800 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459762 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459753 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15006006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459779 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459811 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459810 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459791 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459758 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459797 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459752 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459807 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459805 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P15006010 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459767 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459749 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459801 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P14963454 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P32459806 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604981 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604976 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604979 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604978 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604975 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604980 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10604977 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1438647_PM_x_at - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1418579_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10604974 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438647_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418579_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1438647_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1418579_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26370_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 26370_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014864.mm.1 NM_019405.6.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014864.mm.1 NM_019405.6 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0X00014864.mm.1 TC0X00002415.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1438647_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418579_at - -
          Mouse Expression Set 430 1438647_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1418579_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104733_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 104733_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1438647_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418579_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1418579_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1438647_PM_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418579_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1418579_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1438647_x_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1438647_PM_x_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 924171 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3170148 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003170148 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1220409 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1220409 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl54170.6.1_1-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3170148 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl54170.6.1_1-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3170148 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1220409 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1220409 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl54170.6.1_1-S - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline