Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04204812_mH
          See other STFA2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Stfa2
          Gene Name:
          stefin A2
          Gene Aliases:
          Stf2
          Chromosome Location:
          Chr.16: 36403944 - 36420916 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04204812_mH
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Stfa2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001082545.1 NP_001076014.1 2 - 3 221 89
          GenBank mRNA BC138004.1 - 2 - 3 315 8861023 89
          BY780023.1 - 2 - 3 221 89
          M92418.1 - 2 - 3 193 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1600001574.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of peptidase activity
          negative regulation of endopeptidase activity
          endopeptidase inhibitor activity
          cysteine-type endopeptidase inhibitor activity
          peptidase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_66_P139618 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 774059 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 73694 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P171959 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_66_P139618 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P171959 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P135944 M92418.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P171959 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30675106 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30675162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30675130 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30675122 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30675149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30675085 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30675159 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P30675143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675117 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675100 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675140 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675122 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12826791 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675104 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675101 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675136 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675107 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P30675143 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P12569842 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13009129 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10435500 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10435499 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10439297 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10439298 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10439296 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10435497 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600012845.mm.1 NM_001082545.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600012845.mm.1 NM_001082545.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600012845.mm.1 TC1600001574.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600012846.mm.1 NM_001082545.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600012846.mm.1 NM_001082545.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1600012846.mm.1 TC1600001574.mm.1 MTA TC
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2736774 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2736774 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1260585 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2736774 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline