Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04207315_s1
          See other BDKRB1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bdkrb1
          Gene Name:
          bradykinin receptor, beta 1
          Gene Aliases:
          B1BKR, B1R, BKR1, BRADYB1, Bdkrb
          Chromosome Location:
          Chr.12: 105604091 - 105605428 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04207315_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bdkrb1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_007539.2 NP_031565.1 1 952 99
          GenBank mRNA BC120684.1 - 1 914 40129607 99

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Inventoried Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bdkrb1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of leukocyte migration
          response to stress
          inflammatory response
          signal transduction
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          protein kinase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to mechanical stimulus
          cell migration
          sensory perception of pain
          negative regulation of cell growth
          response to lipopolysaccharide
          negative regulation of blood pressure
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          signal transducer activity
          G-protein coupled receptor activity
          bradykinin receptor activity
          peptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2014460 NM_007539.2 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 101057 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P128894 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2014460 NM_007539.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P286301 NM_007539.2 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P286301 BC120684.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710186 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710204 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710218 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710221 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710182 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710212 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710198 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710178 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710192 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710209 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710180 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710188 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710201 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710199 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710190 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710189 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710166 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710205 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710167 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710207 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710195 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710185 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710202 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710211 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710191 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710184 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710194 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710169 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710213 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710215 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28710172 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P128894 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286301 NM_007539.2 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286301 BC120684.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P127236 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P128894 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10096908 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09974099 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P09974115 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710142 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710228 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710186 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710143 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710138 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710205 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710218 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710157 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710163 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710231 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710184 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710237 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710199 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710207 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710182 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710211 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710221 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710141 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710169 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710145 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710223 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710192 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710212 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710194 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710230 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710135 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710204 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710219 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710191 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710213 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710209 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710188 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710153 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710148 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710215 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710202 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28710158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710222 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710215 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710172 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710202 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710185 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710156 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10273677 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710228 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10277028 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710237 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09819826 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09974094 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710170 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710186 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10277023 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710184 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09974106 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710209 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710190 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710234 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710205 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710174 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10096909 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710223 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710238 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710167 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710198 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10016004 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710188 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710225 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710169 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10096904 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09974099 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710175 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710176 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10336155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710199 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09974110 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09819824 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10096910 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710152 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710163 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710233 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P09974093 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710211 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28710221 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398123 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10398122 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1450586_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10398121 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450586_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1450586_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12061_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 12061_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007612.mm.1 NM_007539.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007612.mm.1 TC1200001067.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007613.mm.1 NM_007539.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007613.mm.1 TC1200001067.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007614.mm.1 NM_007539.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200007614.mm.1 TC1200001067.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1450586_at - -
          Mouse Expression Set 430 1450586_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101748_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 101748_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450586_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1450586_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450586_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1450586_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 826109 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 730592 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0000730592 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2750957 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2750957 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl3687.1.1_122-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 730592 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl3687.1.1_122-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 730592 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2750957 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2750957 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline