Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04208404_m1
          See other LST1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lst1
          Gene Name:
          leukocyte specific transcript 1
          Gene Aliases:
          B144
          Chromosome Location:
          Chr.17: 35185095 - 35188440 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04208404_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lst1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_010734.2 NP_034864.2 3 - 4 199 113
          GenBank mRNA AI182980.1 - 3 - 4 199 112
          AI323110.1 - 2 - 3 104 113
          BC086881.1 - 3 - 4 193 6747449 113
          M18187.1 - 3 - 4 192 112
          U72643.1 - 3 - 4 188 111

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC1700001953.mm.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Mus musculus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lst1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          cell morphogenesis
          immune system process
          immune response
          regulation of cell shape
          dendrite development

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2044953 BC086881.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2044953 M18187.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2044953 NM_010734.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2044953 AI182980.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2044953 AI323110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2052834 NM_010734.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2052834 AI482475.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 914210 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 555014 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 913929 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 152312 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P143748 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2052834 NM_010734.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2052834 AI482475.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2044953 BC086881.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2044953 M18187.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2044953 NM_010734.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2044953 AI182980.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2044953 AI323110.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158146 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158155 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158151 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158157 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158175 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158150 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158162 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158177 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158156 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158158 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158165 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158160 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158173 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158164 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158170 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158172 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158149 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158174 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158171 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158168 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158176 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158147 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158179 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P31158152 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P03311553 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_53_P143748 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 244A (G4415A) A_67_P08767797 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205000 AF000427.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205000 AF000428.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205008 AF000427.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P205008 AF000428.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P111139 - -
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 105A (G4416A) A_53_P143748 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13164356 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13231063 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13263486 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P13231052 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158170 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158180 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158126 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158177 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158155 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158111 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158165 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158198 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158117 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158174 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158193 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158166 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158123 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158120 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158113 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158103 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158171 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158102 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158160 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158173 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158176 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158114 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158116 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158172 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158158 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158175 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158196 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158146 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158128 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158195 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158183 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158190 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P31158157 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31158168 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31158153 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13220516 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13239785 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31158149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31158146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31158166 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P13253155 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31158160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31158162 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31158147 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P31158158 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450499 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450498 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450497 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10450500 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1425548_PM_a_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10450496 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425548_a_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1425548_PM_a_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16988_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 16988_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700018590.mm.1 NM_010734.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700018590.mm.1 NM_010734.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700018590.mm.1 TC1700001953.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700018589.mm.1 NM_010734.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700018589.mm.1 NM_010734.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1700018589.mm.1 TC1700001953.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1425548_a_at - -
          Mouse Expression Set 430 1425548_PM_a_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103571_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 103571_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425548_a_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1425548_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425548_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1425548_a_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2609328 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2609328 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2609323 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline