Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04210093_gH
          See other VMN1R217 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vmn1r217
          Gene Name:
          vomeronasal 1 receptor 217
          Gene Aliases:
          V1rh14
          Chromosome Location:
          Chr.13: 23113834 - 23114730 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04210093_gH
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 4,430.00
          Your Price
          Online offer:
          4430.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vmn1r217
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_134239.1 NP_599000.1 1 654 93

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vmn1r217

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          response to pheromone
          pheromone binding
          pheromone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999202 NM_134239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1999203 NM_134239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999202 NM_134239.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1999203 NM_134239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879970 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879988 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879941 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879982 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879986 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879952 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879989 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879940 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879973 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879958 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879957 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28879942 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P444554 NM_134239.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124157 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10752941 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P10752943 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879921 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879942 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879913 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879996 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880025 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879911 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879970 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879997 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879991 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880000 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879978 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880020 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879988 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879994 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880023 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880005 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879940 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880014 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879969 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880018 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879928 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879924 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879986 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879910 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28879931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28880006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10752943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10722901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879986 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10929906 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879963 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880006 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879925 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879940 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879943 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879988 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880002 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10929907 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10929901 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10956834 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879928 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879982 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879997 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879978 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879970 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880005 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879989 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879995 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28880000 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879955 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879942 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879991 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879985 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10477625 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879973 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879958 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879981 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879941 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879957 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28879952 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10404021 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10408157 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10404020 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10408156 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 861626 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 3840154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0003840154 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1259298 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1259298 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0171273.1_127-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 3840154 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0171273.1_127-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 3840154 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2861703 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2861703 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline