Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04211270_s1
          See other OLFR672 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Olfr672
          Gene Name:
          olfactory receptor 672
          Gene Aliases:
          MOR32-4, Ors46
          Chromosome Location:
          Chr.7: 104995964 - 104996902 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04211270_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Olfr672
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_146760.1 NP_666971.1 1 851 101

          Back To Top

          More Information


          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 G-protein coupled receptor 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Olfr672

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G-protein coupled receptor signaling pathway
          sensory perception of smell
          detection of chemical stimulus involved in sensory perception of smell
          olfactory receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2133963 NM_146760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Genome CGH Microarray 44K G4426B A_53_P103781 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2133963 NM_146760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Genotypic Technology designed "Custom Agilent Mus Musculus 8x15k GE Microarray (AMADID-016270) " A_51_P332839 NM_146760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390260 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390278 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390249 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390252 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390258 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390242 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390280 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390281 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390255 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390253 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390274 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390257 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390273 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390277 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390272 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390256 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390279 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390270 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390250 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390275 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390284 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P25390238 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P332839 NM_146760.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06596848 - -
          Agilent Mouse Proximal Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P06596838 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390284 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390260 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390257 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390305 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390274 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390276 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390217 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390281 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390279 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390303 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390216 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390295 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390242 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390307 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390312 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390272 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390238 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390225 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390236 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390255 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390229 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390277 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390256 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390214 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390234 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390290 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390298 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390252 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390253 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390249 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25390258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390252 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390232 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390249 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390281 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390274 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390290 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390225 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390286 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390238 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390287 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390256 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390294 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390253 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390255 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390260 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390258 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390231 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390289 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390288 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390214 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390236 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06596840 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390277 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390272 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390219 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390216 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390247 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390284 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390221 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390217 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390291 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390224 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390279 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390293 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390270 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390278 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390276 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390242 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P06407142 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390229 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390257 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25390295 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10566414 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1422360_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10566413 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422360_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1422360_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 258755_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 258755_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422360_at - -
          Mouse Expression Set 430 1422360_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422360_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1422360_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422360_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1422360_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 614767 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 7050086 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 7050086 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0007050086 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1259759 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1259759 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl30894.1.1_263-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 7050086 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl30894.1.1_263-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 7050086 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1259759 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1259759 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline