Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04212096_s1
          See other ADAM6A GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adam6a
          Gene Name:
          a disintegrin and metallopeptidase domain 6A
          Gene Aliases:
          Adam6, tMDCIV
          Chromosome Location:
          Chr.12: 113543908 - 113546414 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04212096_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adam6a
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_174885.3 NP_777479.2 1 950 95
          GenBank mRNA AY158689.1 - 1 950 95
          BC108387.1 - 1 903 95
          BC139059.1 - 1 935 8862081 95

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Protease 3' Most Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Adam6a

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2025740 NM_174885.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2025740 AY158689.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2025740 BC048757.1 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 302220 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2025740 NM_174885.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2025740 AY158689.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2025740 BC048757.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28757133 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P28757114 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P380188 BC108387.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P380188 BC139059.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P380188 NM_174885.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_52_P380188 AY158689.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P136024 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757133 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757164 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757149 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757179 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757178 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757162 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757132 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757147 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757151 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P28757165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757151 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757132 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757146 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757133 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10120060 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10265021 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757164 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757158 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757112 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10120065 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757160 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757165 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P10268467 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757114 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757149 - -
          Agilent Six_ChIP_03_of_03_v2 A_68_P28757162 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10399028 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10399025 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1439653_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10399027 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10399024 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439653_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1439653_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 238406_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 238406_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200009316.mm.1 NM_174885.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200009316.mm.1 NM_174885.3 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR1200009316.mm.1 TC1200001289.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1436129_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436130_PM_s_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439653_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1439653_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436129_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1436130_s_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166656_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 166656_PM_f_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439653_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430B Array 1439653_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 539208 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 5550167 - -
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 5550167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0005550167 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1238157 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1238157 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0238406.1_226-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 5550167 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0238406.1_226-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 5550167 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1238157 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1238157 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline