Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04214092_g1
          See other 2610524H06RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          2610524H06Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 2610524H06 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.5: 114821937 - 114823468 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04214092_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 2610524H06Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_181075.3 NP_851420.1 2 543 67
          GenBank mRNA AK012147.1 - 2 532 67
          AK148078.1 - 2 518 67

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene 2610524H06Rik

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006343 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006342 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006303 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006374 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006302 - -
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P09285 NM_181075.3 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P09285 AK012147.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P09285 AK148078.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P09285 BC089033.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_65_P09285 BC096574.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P09285 NM_181075.3 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P09285 AK012147.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P09285 AK148078.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P09285 BC089033.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_65_P09285 BC096574.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006350 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006348 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006363 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006357 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006356 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006343 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006358 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006349 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006355 - -
          Agilent Mouse Promoter ChIP-on-Chip A) A_68_P24006362 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286397 NM_181075.3 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286397 AK012147.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P286397 AK148078.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006303 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006342 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006302 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006343 - -
          Agilent Mouse CpG Island ChIP-on-Chip Microarray 2x105K A_68_P24006374 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006343 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006363 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006359 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006318 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006386 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006378 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006355 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006380 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006348 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006389 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006302 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006357 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P24006388 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04176264 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006309 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006380 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006376 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006375 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006378 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006328 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006358 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006383 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04336611 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04336623 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04336626 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006303 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04918798 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006318 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04336624 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006347 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04533416 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006374 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006348 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006377 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P04458483 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006331 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006338 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006352 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006355 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P24006357 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532897 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532900 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532898 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10532899 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1429244_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10532896 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429244_PM_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1429244_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 330173_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 330173_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500027390.mm.1 TC0500003735.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500027390.mm.1 NM_181075.3.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0500027390.mm.1 NM_181075.3 Refseq
          Mouse Expression Set 430 1429244_at - -
          Mouse Expression Set 430 1429244_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102848_f_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 102848_PM_f_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429244_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1429244_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 713690 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 6110037 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0006110037 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_1225123 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1225123 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0330173.2_13-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 6110037 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0330173.2_13-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 6110037 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_1225123 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_1225123 - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (3) scl0330173.2_13-S - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline