Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04214317_s1
          See other GM13251 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Gm13251
          Gene Name:
          predicted gene 13251
          Gene Aliases:
          OTTMUSG00000011097
          Chromosome Location:
          Chr.4: 146449030 - 146469440 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04214317_s1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Gm13251
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001085522.2 NP_001078991.1 4 2853 197

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0400001881.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus 1700 Both primers and probe map within a single exon

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1995902 NM_001085522.2 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1995902 NM_027285.3 mouse_transcriptome
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 413170 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 1x1M 774652 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 28527 - -
          Agilent SurePrint G3 Mouse CGH Microarray 4x180K 101149 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1995902 NM_001085522.2 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P1995902 NM_027285.3 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23385941 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23385932 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23385934 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23385939 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23385936 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23385937 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23385931 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P23385930 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23385941 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23385937 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23385936 - -
          Agilent Six_ChIP_01_of_03_v2 A_68_P23385939 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10490855 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510185 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510189 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518338 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518348 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518336 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510169 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518337 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518349 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510168 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510184 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510182 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10510183 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10518347 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10518335 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10518346 - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015545.mm.1 NM_001085522.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015545.mm.1 NM_001085522.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015545.mm.1 TC0400001881.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015548.mm.1 NM_001085522.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015548.mm.1 NM_001085522.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015548.mm.1 TC0400001881.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015546.mm.1 NM_001085522.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015546.mm.1 NM_001085522.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015546.mm.1 TC0400001881.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015547.mm.1 NM_001085522.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015547.mm.1 NM_001085522.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015547.mm.1 TC0400001881.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015549.mm.1 NM_001085522.2.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015549.mm.1 NM_001085522.2 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0400015549.mm.1 TC0400001881.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1445924_at - -
          Mouse Expression Set 430 1445924_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170277_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170277_PM_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170148_at - -
          Murine Genome U74v2 Set 170148_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 878610 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7d94cb4b65-mrft7:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: c9e08c96761173abe34e68f880379696776a4827
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.44.1-2026.02.97.1.0