Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04224970_m1
          See other DEFB35 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Defb35
          Gene Name:
          defensin beta 35
          Gene Aliases:
          BD-35
          Chromosome Location:
          Chr.8: 21938352 - 21940878 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04224970_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price 435.00
          Your Price
          Online offer: 408.65
          408.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Defb35
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_139224.1 NP_631970.1 1 - 2 55 88
          GenBank mRNA AJ437650.1 - 1 - 2 55 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as MTA transcript cluster(s) TC0800000264.mm.1

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Mus musculus 1700 Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          antimicrobial response protein defense/immunity protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          defense response
          biological_process
          defense response to bacterium
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394104 NM_139224.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394104 AJ437650.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394104 NM_139224.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_51_P394104 AJ437650.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394104 NM_139224.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394104 AJ437650.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394104 NM_139224.1 mouse_transcriptome
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_51_P394104 AJ437650.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394104 NM_139224.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394104 AJ437650.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394104 NM_139224.1 mouse_transcriptome
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P394104 AJ437650.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P124704 - -
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P115639 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708393 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708405 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708403 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708385 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708293 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708383 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708387 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708342 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708301 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708315 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708300 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708398 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708317 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708396 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708379 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708333 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708375 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708297 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708291 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708327 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708388 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708345 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708413 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708308 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708326 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708289 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708299 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708392 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708390 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708391 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P25708339 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25708345 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25708342 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P07211826 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P25708339 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570757 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10577353 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10570756 - -
          Affymetrix HT MG-430 PM Array Plate 1427780_PM_at - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10577352 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10570754 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427780_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1427780_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 246084_PM_at - -
          Affymetrix GeneChip Mouse Genome 430 2.0 Array 246084_at - -
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001956.mm.1 NM_139224.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001956.mm.1 NM_139224.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001956.mm.1 TC0800000264.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001958.mm.1 NM_139224.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001958.mm.1 NM_139224.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001958.mm.1 TC0800000264.mm.1 MTA TC
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001957.mm.1 NM_139224.1.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001957.mm.1 NM_139224.1 Refseq
          Affymetrix Mouse Clariom S Array PSR0800001957.mm.1 TC0800000264.mm.1 MTA TC
          Mouse Expression Set 430 1427780_at - -
          Mouse Expression Set 430 1427780_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427780_PM_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1427780_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427780_PM_at - -
          Affymetrix HT Mouse Genome 430A Array 1427780_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Mouse Genome Survey Microarray 603502 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina mouse-6 v1.0 expression beadchip 4670736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.0 expression beadchip 0004670736 - -
          Illumina mouseRef-8 v1.1 expression beadchip ILMN_2698231 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2698231 - -
          mouse-6 v1.1 (Illumina) scl0246084.2_149-S - -
          Illumina Sentrix mouse-6.v1 bead array 4670736 - -
          Illumina Sentrix MouseRef-8 Expression BeadChip scl0246084.2_149-S - -
          Illumina Sentrix Mouse-6 Expression BeadChip (2) 4670736 - -
          MouseRef-8 v2 Expression BeadChip ILMN_2698231 - -
          Illumina MouseWG-6 v2.0 expression beadchip ILMN_2698231 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline