Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Mm04279665_g1
          See other 4930444G20RIK GE Assays ›
          Gene Symbol:
          4930444G20Rik
          Gene Name:
          RIKEN cDNA 4930444G20 gene
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 22066309 - 22068079 on Build GRCm38
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Mm04279665_g1
          Best Coverage
          Size
          Availability Made To Order
          Catalog # 4351372
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: 4930444G20Rik
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053264.2 NP_444494.1 1 1722 97

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect genomic DNA. Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Amplicon length between 86 and 100 Protease 3' Most Detect Genomic DNA Recommended Assay Mus musculus Both primers and probe map within a single exon

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P1985510 NM_001199956.1 mouse_transcriptome
          Agilent Whole Mouse Genome Microarray 4x44K v2 A_55_P2161397 - -
          SurePrint G3 Mouse Gene Expression Microarray G4852A A_55_P2161397 - -
          Whole Mouse Genome G4122A A_51_P200087 AK015380.1 mouse_transcriptome
          Agilent Mouse Developmental Microarray 44K G2519A Option 002 A_66_P120434 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996783 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996777 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996820 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996791 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996793 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996802 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996671 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996779 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996809 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996795 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996781 - -
          Agilent Mouse Whole Genome ChIP-on-Chip A_68_P26996673 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996783 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996789 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996726 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996736 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996785 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08966952 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996676 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08523596 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996809 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08374005 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08812503 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996752 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08267947 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996803 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996779 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08805715 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08611953 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996722 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996795 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08523595 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996791 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08843822 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996758 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08843823 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996678 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996820 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996810 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08267939 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996775 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996777 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08327613 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996800 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996671 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08611959 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996781 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08843829 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P08843821 - -
          Agilent Six_ChIP_02_of_03_v2 A_68_P26996680 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10439017 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10368223 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353732 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10606070 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.0 ST Array 10353730 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10606069 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10368222 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10353729 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10353731 - -
          Affymetrix Mouse Gene 1.1 ST Array 10439016 - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430390_x_at - -
          Mouse Genome 430 2.0 Array 1430390_PM_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451875_PM_at - -
          Mouse Expression Set 430 1451875_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430390_x_at - -
          Mouse Expression Set 430 1430390_PM_x_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451875_at - -
          Mouse Genome 430A 2.0 Array 1451875_PM_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          MouseWG-6 v2 Expression BeadChip 102640372 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_2483965 - -
          Illumina mouse-6 v1.1 expression beadchip ILMN_1255616 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline