Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
A quiénes brindamos nuestros servicios
Industria biotecnológica
Sector biofarmacéutico
CDMO
Diagnósticos de laboratorio
Ciencias aplicadas e industriales
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
Home
›
Search Tool
›
Search Results
› Rn00436896_m1
See other TACR2 GE Assays ›
Gene Symbol:
Tacr2
Gene Name:
tachykinin receptor 2
Gene Aliases:
Tac2r
Chromosome Location:
Chr.20: 31892515 - 31905153 on Build Rnor_6.0
Species:
Rat
Species Specific ID (Flybase ID):
-
Assay ID
Rn00436896_m1
Best Coverage
Size
FAM-MGB | XS: 75 rxns
FAM-MGB | S: 250 rxns
FAM-MGB | M: 750 rxns
FAM-MGB | L: 2900 rxns
VIC-MGB_PL | S: 360 rxns
VIC-MGB_PL | M: 750 rxns
VIC-MGB_PL | L: 2900 rxns
VIC-MGB | S: 360 rxns
VIC-MGB | M: 750 rxns
VIC-MGB | L: 2900 rxns
Availability
Inventoried
Catalog #
4331182
Price
284.00
Your Price
Online offer:
266.65
266.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
Assay Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
Assay Details
Gene Symbol: Tacr2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Exon Boundary
Assay Location
IMAGE Clone ID
Amplicon Length
RefSeq
NM_080768.1
NP_542946.1
2 - 3
1028
76
GenBank mRNA
M31838.1
-
2 - 3
1028
76
Back To Top
More Information
Updated Mapping Information
This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000697.rn.1
Set Membership:
Ambion siRNA available
Amplicon length between 71 and 85
G-protein coupled receptor
Recommended Assay
Rattus norvegicus
1700
Inventoried
Probe spans exons
Matching Ambion siRNAs:
Click here to find siRNAs for Gene Tacr2
Panther Classification:
Molecular Function -
G-protein coupled receptor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
tachykinin receptor signaling pathway
positive regulation of acetylcholine secretion, neurotransmission
intestine smooth muscle contraction
negative regulation of luteinizing hormone secretion
operant conditioning
positive regulation of vascular permeability
positive regulation of ion transport
response to electrical stimulus
prolactin secretion
positive regulation of uterine smooth muscle contraction
substance K receptor activity
MicroArray Probes:
Agilent
Affymetrix
ABI
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2
A_43_P13083
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_43_P13083
-
-
Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3
A_43_P13083
-
-
Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray
A_43_P13083
-
-
SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A
A_43_P13083
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10940560
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array
10940560
-
-
Rat Genome 230 2.0 Array
1387754_PM_at
-
-
Rat Genome 230 2.0 Array
1387754_at
-
-
Affymetrix HT Rat Focus Array
1387754_PM_at
-
-
Affymetrix HT Rat Focus Array
1387754_at
-
-
Affymetrix Rat Clariom S Assay
PSR2000006087.rn.1
TC2000000697.rn.1
RTA TC
Rat Expression Set 230
1387754_at
-
-
Rat Expression Set 230
1387754_PM_at
-
-
Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array
10940560
-
-
Rat Genome U34 Set
M31838_at
-
-
Array Name
Probe IDs
Targets
Target Type
ABI Rat Genome Survey Microarray
21138633
-
-
Back To Top
Related Products
TaqMan
®
Fast Advanced Master Mix
SuperScript
®
VILO
™
cDNA Synthesis Kit
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.45.0-Offline