Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00441826_m1
          See other TIMP3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Timp3
          Gene Name:
          TIMP metallopeptidase inhibitor 3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 23543125 - 23594162 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00441826_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Timp3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012886.2 NP_037018.2 1 - 2 411 59
          XM_006241162.2 XP_006241224.1 1 - 2 440 59
          GenBank mRNA BC097335.1 - 1 - 2 411 7443686 59
          U27201.1 - 1 - 2 126 59

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700002329.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Timp3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          central nervous system development
          aging
          response to mechanical stimulus
          response to hormone
          response to organic substance
          negative regulation of endopeptidase activity
          response to organic cyclic compound
          response to cytokine
          tissue regeneration
          negative regulation of catalytic activity
          response to amino acid
          response to estrogen
          negative regulation of proteolysis
          negative regulation of membrane protein ectodomain proteolysis
          response to folic acid
          cellular response to organic substance
          protease binding
          molecular_function
          metalloendopeptidase inhibitor activity
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11604 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11604 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11604 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11604 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10901231 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389836_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368989_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375138_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368989_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372926_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1375138_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1372926_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1389836_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375138_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372926_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1375138_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368989_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1372926_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368989_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018550.rn.1 TC0700002329.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700018551.rn.1 TC0700002329.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1372926_at - -
          Rat Expression Set 230 1375138_at - -
          Rat Expression Set 230 1389836_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368989_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1372926_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368989_at - -
          Rat Expression Set 230 1389836_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1375138_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10901231 - -
          Rat Genome U34 Set U27201_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924107_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA965161_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924006_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI013641_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009159_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA924107_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA858903_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI102741_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI176815_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21790036 - -
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21867869 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1348821 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60518 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-hznln:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline