Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00446220_m1
          See other SLC19A1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc19a1
          Gene Name:
          solute carrier family 19 (folate transporter), member 1
          Gene Aliases:
          MTX1
          Chromosome Location:
          Chr.20: 12334675 - 12353853 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00446220_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc19a1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001035232.1 NP_001030309.1 4 - 5 1247 75
          NM_017299.2 NP_058995.2 4 - 5 1380 75
          XM_006256295.2 XP_006256357.1 4 - 5 2269 75
          XM_006256296.2 XP_006256358.1 4 - 5 1272 75
          XM_006256297.2 XP_006256359.1 4 - 5 1696 75
          XM_006256298.2 XP_006256360.1 4 - 5 1258 75
          GenBank mRNA AF099009.1 - 4 - 5 1389 75
          AF099010.1 - 3 - 4 1592 75
          AF173642.1 - 4 - 5 1226 75
          AY756271.1 - 4 - 5 1107 75
          AY756272.1 - 4 - 5 1110 75
          AY756273.1 - 3 - 4 1429 75
          BC085742.1 - 4 - 5 1247 7193913 75
          U38180.1 - 4 - 5 1372 75

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000001319.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc19a1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transport
          female pregnancy
          folic acid transport
          methotrexate transport
          transmembrane transport
          folic acid binding
          folic acid transporter activity
          reduced folate carrier activity
          methotrexate transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P283444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 34093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197711 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 644658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330964 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 26521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 47852 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P283444 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P283444 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P283444 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P283444 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701257321 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 11668 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73646 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701257321 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832345 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832353 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832349 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832352 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832347 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832351 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832350 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832346 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832342 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832344 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832348 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832354 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10832341 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369412_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369412_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369412_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369412_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000010851.rn.1 TC2000001319.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000010849.rn.1 TC2000001319.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000010847.rn.1 TC2000001319.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000010852.rn.1 TC2000001319.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000010848.rn.1 TC2000001319.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369412_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1369412_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832341 - -
          Rat Genome U34 Set U38180_at - -
          Rat Genome U34 Set U38180_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21559769 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376773 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline