Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00457102_m1
          See other WNT9B GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Wnt9b
          Gene Name:
          wingless-type MMTV integration site family, member 9B
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 91785893 - 91807937 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00457102_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Wnt9b
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001107055.1 NP_001100525.1 3 - 4 657 58
          XM_006247529.2 XP_006247591.1 3 - 4 1467 58
          XM_006247530.2 XP_006247592.1 4 - 5 1672 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003910.rn.1

          Set Membership:

          Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          intercellular signal molecule

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          branching involved in ureteric bud morphogenesis
          in utero embryonic development
          kidney development
          regulation of protein phosphorylation
          regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis
          biological_process
          cellular response to starvation
          regulation of asymmetric cell division
          Wnt signaling pathway
          neuron differentiation
          male genitalia development
          regulation of tube size
          positive regulation of catalytic activity
          cell fate commitment
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          branching morphogenesis of an epithelial tube
          palate development
          canonical Wnt signaling pathway
          Wnt signaling pathway, planar cell polarity pathway
          kidney morphogenesis
          uterus morphogenesis
          kidney rudiment formation
          mesenchymal stem cell maintenance involved in nephron morphogenesis
          collecting duct development
          establishment of planar polarity involved in nephron morphogenesis
          nephron tubule morphogenesis
          mesonephric tubule development
          metanephric tubule development
          metanephric tubule formation
          mesonephric duct formation
          molecular_function
          frizzled binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P079408 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P079413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 780558 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 945658 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42804 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127506 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771127 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932096 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 762914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 67481 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111571 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P079408 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P079413 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P079413 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P079408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P079408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P079413 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P122004 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748115 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748116 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748114 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748117 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10748113 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000035495.rn.1 TC1000003910.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10748113 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA819186_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21310013 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1370258 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline