Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00499291_m1
          See other PDE6H GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Pde6h
          Gene Name:
          phosphodiesterase 6H, cGMP-specific, cone, gamma
          Gene Aliases:
          Pde6g
          Chromosome Location:
          Chr.4: 170946694 - 170963327 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00499291_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Pde6h
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053688.2 NP_446140.1 1 - 2 140 60
          XM_006237558.2 XP_006237620.1 2 - 3 1468 60
          GenBank mRNA AF169390.1 - 1 - 2 130 60
          AI070066.1 - 2 - 3 60

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400001964.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Phosphodiesterase 1700 Inventoried Rat Phosphodiesterase Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Pde6h

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          phosphodiesterase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          visual perception
          biological_process
          metabolic process
          positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of G-protein coupled receptor protein signaling pathway
          molecular_function
          cGMP binding
          3',5'-cyclic-GMP phosphodiesterase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P362969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 248129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928659 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P362969 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P362969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P362969 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P362969 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859338 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859341 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859340 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859339 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10859337 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370104_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370104_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370104_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370104_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400014123.rn.1 TC0400001964.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400014124.rn.1 TC0400001964.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400014125.rn.1 TC0400001964.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370104_at - -
          Rat Expression Set 230 1370104_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10859337 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI070066_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21788041 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369779 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53621 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline