Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00500256_m1
          See other SLC7A3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc7a3
          Gene Name:
          solute carrier family 7 (cationic amino acid transporter, y+ system), member 3
          Gene Aliases:
          Atrc3, Cat3, Slc7a2, cat-3
          Chromosome Location:
          Chr.X: 70972767 - 70978952 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00500256_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc7a3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017217.1 NP_058913.1 1 - 2 392 80
          XM_006257059.2 XP_006257121.1 2 - 3 722 80
          GenBank mRNA AB000113.1 - 1 - 2 392 80

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00001937.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Transporter Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc7a3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          amino acid transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          arginine transport
          lysine transport
          ornithine transport
          regulation of TOR signaling
          L-ornithine transmembrane transport
          L-lysine transmembrane transport
          L-ornithine transmembrane transporter activity
          basic amino acid transmembrane transporter activity
          arginine transmembrane transporter activity
          L-lysine transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P044156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855741 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044156 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P044156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P044156 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P700209 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 50099 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938646 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938639 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938638 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938643 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938640 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938637 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938636 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10938635 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368582_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368582_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368582_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368582_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00012288.rn.1 TC0X00001937.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00012287.rn.1 TC0X00001937.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368582_at - -
          Rat Expression Set 230 1368582_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10938635 - -
          Rat Genome U34 Set AB000113_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22375003 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1360706 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52170 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline