Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00506029_m1
          See other SLC6A8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Slc6a8
          Gene Name:
          solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter), member 8
          Gene Aliases:
          CHOT1, CHT1, CRT, CT1
          Chromosome Location:
          Chr.X: 157129987 - 157139322 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00506029_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Slc6a8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_017348.2 NP_059044.1 7 - 8 1729 65
          XM_006229611.1 XP_006229673.1 6 - 7 1626 65
          GenBank mRNA BC168238.1 - 7 - 8 1707 5598758 65

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0X00002649.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter Mammalian Gene Collection Detect Genomic DNA Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Slc6a8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          primary active transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          sodium ion transport
          neurotransmitter transport
          choline transport
          creatine transport
          creatine transmembrane transport
          embryonic brain development
          creatine transmembrane transporter activity
          creatine:sodium symporter activity
          neurotransmitter:sodium symporter activity
          choline transmembrane transporter activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P781006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 887626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 144856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 133899 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P781006 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P781006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P781006 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P781006 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P173019 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 532 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935939 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935937 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935936 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935940 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935938 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10935935 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367810_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386934_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386934_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367810_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367810_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386934_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367810_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386934_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0X00016586.rn.1 TC0X00002649.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367810_at - -
          Rat Expression Set 230 1367810_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386934_at - -
          Rat Expression Set 230 1386934_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10935935 - -
          Rat Genome U34 Set X66494_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21957982 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1376744 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline