Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00508006_m1
          See other ADAR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Adar
          Gene Name:
          adenosine deaminase, RNA-specific
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 189045557 - 189084195 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00508006_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Adar
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_031006.1 NP_112268.1 11 - 12 2875 58
          XM_006232774.2 XP_006232836.1 12 - 13 3099 58
          XM_006232775.2 XP_006232837.1 12 - 13 3020 58
          XM_006232776.2 XP_006232838.1 11 - 12 5983 58
          XM_006232777.2 XP_006232839.1 11 - 12 2907 58
          XM_006232778.2 XP_006232840.1 11 - 12 2859 58
          GenBank mRNA FQ212262.1 - 3083 58
          FQ212270.1 - 3083 58
          U18942.1 - 11 - 12 2875 58

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001586.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Adar

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA metabolism protein nucleic acid metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          osteoblast differentiation
          in utero embryonic development
          hematopoietic progenitor cell differentiation
          somatic diversification of immune receptors via somatic mutation
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          adenosine to inosine editing
          mRNA processing
          protein import into nucleus
          protein export from nucleus
          response to virus
          base conversion or substitution editing
          erythrocyte differentiation
          gene silencing by RNA
          pre-miRNA processing
          production of miRNAs involved in gene silencing by miRNA
          miRNA loading onto RISC involved in gene silencing by miRNA
          response to interferon-alpha
          negative regulation of apoptotic process
          negative regulation of protein kinase activity by regulation of protein phosphorylation
          positive regulation of viral genome replication
          negative regulation of viral genome replication
          innate immune response
          defense response to virus
          definitive hemopoiesis
          negative regulation of type I interferon-mediated signaling pathway
          hematopoietic stem cell homeostasis
          negative regulation of RNA interference
          DNA binding
          double-stranded RNA binding
          double-stranded RNA adenosine deaminase activity
          poly(A) RNA binding
          metal ion binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P12473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 742682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 869733 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214050 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 29777 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 158365 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655569 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294728 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 112829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 562041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172767 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12473 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P12473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P12473 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P12473 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700646913 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 6560 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30505 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700646913 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816839 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816841 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816844 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816842 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816840 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816843 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816848 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816838 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816847 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816846 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816835 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816845 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10816834 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376022_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368973_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1376022_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368973_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381525_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1381525_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378018_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378018_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368973_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368973_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010386.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010392.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010393.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010395.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010381.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010384.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010382.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010387.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010394.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010379.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010385.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010380.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010383.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010390.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010391.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010396.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200010378.rn.1 TC0200001586.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368973_at - -
          Rat Expression Set 230 1368973_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376022_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1376022_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10816834 - -
          Rat Genome U34 Set U18942_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21731468 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2039943 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52311 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline