Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00557928_m1
          See other VCPIP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Vcpip1
          Gene Name:
          valosin containing protein (p97)/p47 complex interacting protein 1
          Gene Aliases:
          Vcip135
          Chromosome Location:
          Chr.5: 9231180 - 9257821 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00557928_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Vcpip1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_176857.3 NP_789827.3 2 - 3 2906 89
          GenBank mRNA AB045378.2 - 2 - 3 2906 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500000078.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Vcpip1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease protease protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          Golgi organization
          mitotic nuclear division
          endoplasmic reticulum membrane fusion
          protein ubiquitination
          protein K11-linked deubiquitination
          protein K48-linked deubiquitination
          Golgi reassembly
          thiol-dependent ubiquitin-specific protease activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P409582 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1050015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14147 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 510410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32564 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 811706 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 73906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 433674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 558539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 650650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698106 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528627 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 96301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4381 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1050015 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P409582 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1050015 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P409582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1050015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P409582 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1050015 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P409582 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20960 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26217 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95889 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58349 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10867323 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377849_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1377849_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390858_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1390858_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390858_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377849_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1377849_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1390858_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500000597.rn.1 TC0500000078.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1390858_at - -
          Rat Expression Set 230 1377849_at - -
          Rat Expression Set 230 1390858_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1377849_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10867323 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI071901_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI105376_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355470 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56629 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline