Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00560589_m1
          See other A2M GE Assays ›
          Gene Symbol:
          A2m LOC100911545
          Gene Name:
          alpha-2-macroglobulin
          alpha-2-macroglobulin-like
          Gene Aliases:
          A2MAC1, A2m1, A2maa, Mam
          -
          Chromosome Location:
          Chr.4: 154309426 - 154359138 on Build Rnor_6.0
          Chromosome Location:
          Chr.4: 154422862 - 154473042 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          Assay ID Rn00560589_m1
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: A2m
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012488.2 NP_036620.2 22 - 23 2803 82
          GenBank mRNA AY919611.1 - 8 - 9 935 82
          BC098922.1 - 22 - 23 2803 7458629 82
          FQ223246.1 - 22 - 23 2824 82
          FQ228339.1 - 22 - 23 3001 82
          J02635.1 - 22 - 23 2825 82
          Gene Symbol: LOC100911545
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq XM_003749828.2 XP_003749876.1 3109 82

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Rattus norvegicus Rat Inflammation 1700 Inventoried Rat_Inflammation Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene A2m
          Click here to find siRNAs for Gene LOC100911545

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of complement activation, lectin pathway
          acute-phase response
          inflammatory response
          response to nutrient
          response to wounding
          response to carbon dioxide
          negative regulation of endopeptidase activity
          stem cell differentiation
          response to glucocorticoid
          protease binding
          endopeptidase inhibitor activity
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          receptor binding
          growth factor binding
          enzyme binding
          interleukin-8 binding
          interleukin-1 binding
          peptidase inhibitor activity
          tumor necrosis factor binding
          calcium-dependent protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P038873 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P038872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 769032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 553840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 886773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 223378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 272121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 556164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 514156 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580026 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60017 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500353 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107448 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 430938 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 652876 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617085 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 176068 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152925 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 378381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 21954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 161160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 153637 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038873 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038872 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038873 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P038872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P038872 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P038873 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P14162 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 701479114 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700255857 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84629 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88003 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 35266 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 79672 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 701479114 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700255857 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858430 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858431 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858441 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858440 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858443 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858420 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858426 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858410 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858422 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858424 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858417 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858418 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858412 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858436 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858419 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858432 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858428 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858442 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858439 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858438 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858425 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858435 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858416 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858437 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858409 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858434 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858411 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858433 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858423 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858427 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858414 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858421 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858415 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858429 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858413 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10858408 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367794_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367794_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367794_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367794_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400012317.rn.1 TC0400001713.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367794_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367794_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10858408 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900582_at - -
          Rat Genome U34 Set M22670cds_g_at - -
          Rat Genome U34 Set X13983mRNA_at - -
          Rat Genome U34 Set M23566exon_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M22670cds_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI113046_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21660354 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352975 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_70335 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0