Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00560871_m1
          See other BRCA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Brca1
          Gene Name:
          breast cancer 1, early onset
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 89394821 - 89455009 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00560871_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Brca1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012514.1 NP_036646.1 12 - 13 4348 87
          XM_008768092.1 XP_008766314.1 12 - 13 4564 87
          GenBank mRNA AF036760.1 - 12 - 13 4348 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1000003834.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Brca1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase protein modifying enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          double-strand break repair via homologous recombination
          DNA replication
          postreplication repair
          double-strand break repair
          regulation of gene expression by genetic imprinting
          fatty acid biosynthetic process
          cellular response to DNA damage stimulus
          chromosome segregation
          centrosome cycle
          brain development
          response to nutrient
          intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          dosage compensation by inactivation of X chromosome
          response to organic substance
          response to ionizing radiation
          positive regulation of vascular endothelial growth factor production
          positive regulation of gene expression
          protein ubiquitination
          positive regulation of protein ubiquitination
          response to estradiol
          response to lipid
          positive regulation of histone acetylation
          negative regulation of histone acetylation
          regulation of cell proliferation
          chordate embryonic development
          response to estrogen
          regulation of DNA methylation
          negative regulation of fatty acid biosynthetic process
          positive regulation of DNA repair
          positive regulation of angiogenesis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of histone H3-K4 methylation
          negative regulation of histone H3-K4 methylation
          negative regulation of histone H3-K9 methylation
          positive regulation of histone H3-K9 methylation
          protein autoubiquitination
          positive regulation of histone H4-K20 methylation
          positive regulation of cell cycle arrest
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular response to indole-3-methanol
          protein K6-linked ubiquitination
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          regulation of cell motility
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of histone H3-K9 acetylation
          positive regulation of histone H4-K16 acetylation
          DNA binding
          damaged DNA binding
          RNA binding
          ubiquitin-protein transferase activity
          zinc ion binding
          ligase activity
          enzyme binding
          ubiquitin protein ligase binding
          transcription regulatory region DNA binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P294650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 3576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 940674 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 533855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406789 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 360909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 388193 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601840 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 565425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 611571 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 781765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484998 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1797 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329209 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 87090 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 855592 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 917544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 457047 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 459603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532442 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 699130 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74471 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 924793 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 278705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 147058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 224309 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 304122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 801931 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 39490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186105 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184155 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 81451 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164129 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 73785 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 105066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 79976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 113550 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 158288 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 95837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57924 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P294650 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P294650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P294650 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P294650 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3869 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46361 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25483 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71682 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747644 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747643 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747647 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747642 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747656 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747646 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747648 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747645 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10747640 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387540_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387540_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387540_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387540_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1000034533.rn.1 TC1000003834.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387540_at - -
          Rat Expression Set 230 1387540_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10747640 - -
          Rat Genome U34 Set S82500cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set AF036760_at - -
          Rat Genome U34 Set AF036760_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20696406 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353679 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline