Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00560948_m1
          See other CBS GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cbs
          Gene Name:
          cystathionine beta synthase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 10361987 - 10386663 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00560948_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cbs
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012522.2 NP_036654.2 3 - 4 452 59
          GenBank mRNA D01098.1 - 3 - 4 453 59
          FQ211441.1 - 3 - 4 511 59
          M88344.1 - 3 - 4 601 59
          M88346.1 - 2 - 3 347 59
          M88347.1 - 2 - 3 347 59

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000001263.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cbs

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          lyase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          endochondral ossification
          blood vessel remodeling
          cysteine biosynthetic process from serine
          L-serine metabolic process
          L-serine catabolic process
          superoxide metabolic process
          cysteine biosynthetic process via cystathionine
          cysteine biosynthetic process
          transsulfuration
          L-cysteine catabolic process
          cerebellum morphogenesis
          regulation of cGMP metabolic process
          response to nutrient levels
          negative regulation of apoptotic process
          homocysteine catabolic process
          regulation of JUN kinase activity
          homocysteine metabolic process
          regulation of blood vessel size
          response to folic acid
          maternal process involved in female pregnancy
          cartilage development involved in endochondral bone morphogenesis
          hydrogen sulfide biosynthetic process
          cellular response to hypoxia
          cystathionine beta-synthase activity
          enzyme binding
          heme binding
          pyridoxal phosphate binding
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          metal ion binding
          modified amino acid binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P161310 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P048765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 92355 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 205533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 968202 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967954 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648798 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 661223 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 892415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 141832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 551710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 860853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687272 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48464 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 171224 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128632 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P161310 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P048765 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P161310 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P048765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P161310 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P048765 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P645923 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67503 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103155 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3935 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832183 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832181 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832180 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832193 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832192 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832184 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832189 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832190 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832186 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832191 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832185 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832188 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832195 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832187 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832194 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832182 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10832175 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387178_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387178_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387178_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387178_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000010461.rn.1 TC2000001263.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387178_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1387178_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10832175 - -
          Rat Genome U34 Set M88347_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21338265 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353874 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_48994 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline