Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00561231_m1
          See other FUCA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fuca1
          Gene Name:
          fucosidase, alpha-L- 1, tissue
          Gene Aliases:
          Fuca
          Chromosome Location:
          Chr.5: 154269296 - 154286545 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00561231_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Fuca1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012562.2 NP_036694.2 4 - 5 778 62
          GenBank mRNA BC081844.1 - 4 - 5 778 7192716 62
          X16145.1 - 4 - 5 768 62

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0500001691.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fuca1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          glycosidase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          fucose metabolic process
          biological_process
          glycoside catabolic process
          alpha-L-fucosidase activity
          fucosidase activity
          carbohydrate binding
          fucose binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 30174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308104 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 365579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 245124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 159070 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 148663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 389313 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241589 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 295530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 501405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 15373 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11466 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11466 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11466 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11466 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P348229 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 46919 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 104924 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872941 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872944 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872947 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872948 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872946 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872942 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872945 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872943 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10872940 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367737_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367737_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367737_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367737_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012278.rn.1 TC0500001691.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012283.rn.1 TC0500001691.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012284.rn.1 TC0500001691.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012289.rn.1 TC0500001691.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012285.rn.1 TC0500001691.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012286.rn.1 TC0500001691.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012287.rn.1 TC0500001691.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012288.rn.1 TC0500001691.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0500012290.rn.1 TC0500001691.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367737_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367737_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10872940 - -
          Rat Genome U34 Set X16145_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230064_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21447533 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355282 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56721 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline