Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00561414_m1
          See other IBSP GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ibsp
          Gene Name:
          integrin-binding sialoprotein
          Gene Aliases:
          Bsp
          Chromosome Location:
          Chr.14: 6801200 - 6813945 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00561414_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ibsp
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012587.2 NP_036719.2 4 - 5 255 138
          GenBank mRNA AB001383.1 - 3 - 4 182 138
          BC127506.1 - 4 - 5 251 8369751 138
          DQ213013.1 - 3 - 4 182 138
          DY314698.1 - 4 - 5 255 138
          J04215.1 - 4 - 5 261 138

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1400001324.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ibsp

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix protein extracellular matrix structural protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          ossification
          osteoblast differentiation
          cell adhesion
          integrin-mediated signaling pathway
          extracellular matrix organization
          biomineral tissue development
          cellular response to growth factor stimulus

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P255216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 956366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 831490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261101 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 521673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 236102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 577800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 145615 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61968 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P255216 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P255216 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P255216 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P255216 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15981 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69808 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775371 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775374 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10775365 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368416_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368416_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368416_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368416_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1400009915.rn.1 TC1400001324.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368416_at - -
          Rat Expression Set 230 1368416_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10775365 - -
          Rat Genome U34 Set J04215_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230336_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21590640 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371246 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_56630 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline