Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00561572_m1
          See other MME GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mme
          Gene Name:
          membrane metallo-endopeptidase
          Gene Aliases:
          CD10, Nep, SFE
          Chromosome Location:
          Chr.2: 153799585 - 153884829 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00561572_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Mme
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012608.2 NP_036740.1 3 - 4 324 107
          XM_006232437.2 XP_006232499.1 3 - 4 360 107
          GenBank mRNA BC085753.1 - 3 - 4 324 7110842 107
          M15944.1 - 2 - 3 274 107

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200001252.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protease Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mme

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          kidney development
          proteolysis
          peptide metabolic process
          sensory perception of pain
          creatinine metabolic process
          beta-amyloid metabolic process
          cellular response to cytokine stimulus
          cellular response to UV-A
          cellular response to UV-B
          replicative senescence
          endopeptidase activity
          metalloendopeptidase activity
          peptidase activity
          exopeptidase activity
          zinc ion binding
          peptide binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802302 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 186406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 468689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 467055 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475810 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213652 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 280514 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421319 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 107431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913869 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648539 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 115483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 530233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 189914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676633 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 2549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 929206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 411643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270669 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42178 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28697 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 423663 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64814 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 954947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 190516 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 202829 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 130382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 559211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 46665 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 500624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 162540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 744997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 800779 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 772805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 199046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848579 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 963410 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 932656 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12811 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 91648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6983 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 126342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 13001 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 169069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127245 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11484 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11484 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11484 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11484 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700288354 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42686 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 16391 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26431 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96668 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 56740 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 27156 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103371 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700288354 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815698 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815699 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815681 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815687 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815695 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815682 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815690 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815685 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815683 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815692 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815697 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815686 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815689 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815680 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815693 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815700 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815694 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815688 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815684 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815696 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815691 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10815679 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370072_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1370072_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370072_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1370072_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007877.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007884.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007898.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007904.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007885.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007883.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007893.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007897.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007899.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007894.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007895.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007896.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007903.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007892.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007900.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007901.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007902.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007887.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007905.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007890.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007882.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007889.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200007891.rn.1 TC0200001252.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1370072_at - -
          Rat Expression Set 230 1370072_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10815679 - -
          Rat Genome U34 Set M15944_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA894298_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA817676_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22256462 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352558 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51228 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline