Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00561953_m1
          See other SP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sp1
          Gene Name:
          Sp1 transcription factor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.7: 144014173 - 144044635 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00561953_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012655.2 NP_036787.2 4 - 5 1890 87
          GenBank mRNA D12768.1 - 4 - 5 1906 87

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0700001901.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Hypoxia Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sp1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C2H2 zinc finger transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          in utero embryonic development
          trophectodermal cell differentiation
          liver development
          embryonic placenta development
          regulation of transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcription from RNA polymerase II promoter
          megakaryocyte differentiation
          lung development
          enucleate erythrocyte differentiation
          positive regulation by host of viral transcription
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          rhythmic process
          embryonic camera-type eye morphogenesis
          embryonic skeletal system development
          embryonic process involved in female pregnancy
          definitive hemopoiesis
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          core promoter sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II repressing transcription factor binding
          DNA binding
          double-stranded DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          protein binding
          protein C-terminus binding
          transcription factor binding
          histone acetyltransferase binding
          enhancer binding
          protein homodimerization activity
          histone deacetylase binding
          bHLH transcription factor binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          metal ion binding
          HMG box domain binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P045413 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P045418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 477906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 908006 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743585 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 823527 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 454051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 920378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 410341 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219907 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 328063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 520284 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151924 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 85456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 732064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 574838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 904218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 4957 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 128480 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 115393 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P045413 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P045418 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P045413 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P045418 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P045413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P045418 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P454192 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65492 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 94287 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85501 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28907 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899546 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10899545 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10899552 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371880_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392631_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379384_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1379384_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392180_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392631_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1371880_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1392180_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369247_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369247_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392180_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379384_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371880_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369247_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1371880_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369247_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1379384_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1392180_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700014900.rn.1 TC0700001901.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0700014902.rn.1 TC0700001901.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1371880_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1371880_at - -
          Rat Expression Set 230 1369247_at - -
          Rat Expression Set 230 1369247_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392180_at - -
          Rat Expression Set 230 1392631_at - -
          Rat Expression Set 230 1392631_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1392180_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1379384_at - -
          Rat Expression Set 230 1379384_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10899545 - -
          Rat Genome U34 Set D12768_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900254_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI045226_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI145910_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI137591_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22091746 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1373417 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52507 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline