Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562081_m1
          See other CLU GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Clu
          Gene Name:
          clusterin
          Gene Aliases:
          APOJ, CLI, DAG, RATTRPM2B, SGP-2, SGP2, SP-40, SP40, TRPM-2, TRPM2B, Trpm2, Trpmb
          Chromosome Location:
          Chr.15: 42626612 - 42665857 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562081_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Clu
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_053021.2 NP_444180.2 8 - 9 1456 88
          XM_006252094.2 XP_006252156.1 7 - 8 1334 88
          GenBank mRNA AF314657.1 - 4 - 5 472 88
          BC061534.1 - 7 - 8 1235 6886725 88
          FQ209467.1 - 7 - 8 1235 88
          FQ209498.1 - 7 - 8 1234 88
          FQ209623.1 - 7 - 8 1231 88
          FQ211071.1 - 7 - 8 1229 88
          FQ213433.1 - 7 - 8 1238 88
          FQ214098.1 - 7 - 8 1276 88
          FQ218237.1 - 7 - 8 1232 88
          FQ218812.1 - 7 - 8 1233 88
          FQ219030.1 - 7 - 8 1230 88
          M16975.1 - 8 - 9 1456 88
          M64723.1 - 7 - 8 1221 88
          X13231.1 - 7 - 8 1220 88

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1500000639.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Apoptosis Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Clu

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell morphogenesis
          microglial cell activation
          response to oxidative stress
          spermatogenesis
          aging
          positive regulation of cell proliferation
          response to light stimulus
          response to wounding
          response to virus
          protein import
          endocrine pancreas development
          central nervous system myelin maintenance
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of protein homooligomerization
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          response to potassium ion
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          estrous cycle
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          positive regulation of cell differentiation
          neuron projection morphogenesis
          protein stabilization
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          chaperone-mediated protein complex assembly
          response to misfolded protein
          chaperone-mediated protein folding
          microglial cell proliferation
          cellular response to growth factor stimulus
          intrinsic apoptotic signaling pathway
          regulation of beta-amyloid clearance
          regulation of neuron death
          positive regulation of neuron death
          positive regulation of beta-amyloid formation
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage
          negative regulation of beta-amyloid formation
          regulation of neuronal signal transduction
          positive regulation of tau-protein kinase activity
          positive regulation of neurofibrillary tangle assembly
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          protein binding
          ATPase activity
          ubiquitin protein ligase binding
          protein N-terminus binding
          misfolded protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P538928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227521 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 549995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589344 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876808 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 540773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 470164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 319801 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 75689 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90403 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 330370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 681997 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163774 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134232 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93200 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P538928 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P538928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P538928 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P311126 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700517077 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20314 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 76439 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65376 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700517077 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781179 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781177 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781178 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781176 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781175 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10781166 - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500004506.rn.1 TC1500000639.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1500004508.rn.1 TC1500000639.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10781166 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21166595 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362767 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66571 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline