Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562124_m1
          See other TTR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ttr
          Gene Name:
          transthyretin
          Gene Aliases:
          Lr1, Tbpa
          Chromosome Location:
          Chr.18: 15532963 - 15542180 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562124_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Ttr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012681.2 NP_036813.2 3 - 4 442 61
          XM_006254457.1 XP_006254519.1 4 - 5 499 61
          GenBank mRNA AF479660.1 - 3 - 4 377 61
          BC086946.1 - 3 - 4 335 7322736 61
          FQ209724.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209731.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209737.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209743.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209798.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209827.1 - 3 - 4 359 61
          FQ209853.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209868.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209884.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209896.1 - 3 - 4 353 61
          FQ209911.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209919.1 - 3 - 4 359 61
          FQ209931.1 - 3 - 4 357 61
          FQ209949.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209960.1 - 3 - 4 359 61
          FQ209974.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209986.1 - 3 - 4 360 61
          FQ209992.1 - 3 - 4 357 61
          FQ210005.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210012.1 - 3 - 4 359 61
          FQ210053.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210063.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210074.1 - 3 - 4 355 61
          FQ210079.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210088.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210092.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210104.1 - 3 - 4 359 61
          FQ210128.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210130.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210144.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210148.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210149.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210166.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210168.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210188.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210192.1 - 3 - 4 355 61
          FQ210193.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210202.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210212.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210220.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210221.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210257.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210271.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210283.1 - 3 - 4 357 61
          FQ210289.1 - 3 - 4 355 61
          FQ210300.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210301.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210303.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210314.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210319.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210324.1 - 3 - 4 358 61
          FQ210363.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210365.1 - 3 - 4 359 61
          FQ210370.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210380.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210383.1 - 3 - 4 357 61
          FQ210386.1 - 810 61
          FQ210389.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210423.1 - 3 - 4 359 61
          FQ210429.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210431.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210434.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210451.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210464.1 - 3 - 4 355 61
          FQ210465.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210502.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210512.1 - 3 - 4 359 61
          FQ210545.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210547.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210548.1 - 3 - 4 357 61
          FQ210552.1 - 3 - 4 355 61
          FQ210579.1 - 3 - 4 359 61
          FQ210580.1 - 3 - 4 357 61
          FQ210584.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210588.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210614.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210642.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210659.1 - 3 - 4 359 61
          FQ210663.1 - 3 - 4 357 61
          FQ210667.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210680.1 - 3 - 4 355 61
          FQ210689.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210711.1 - 3 - 4 357 61
          FQ210744.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210759.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210777.1 - 3 - 4 357 61
          FQ210778.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210779.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210782.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210786.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210844.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210853.1 - 3 - 4 357 61
          FQ210860.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210869.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210887.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210913.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210915.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210971.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210974.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210975.1 - 3 - 4 360 61
          FQ210993.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211011.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211023.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211028.1 - 3 - 4 357 61
          FQ211048.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211066.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211087.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211100.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211107.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211143.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211145.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211149.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211173.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211184.1 - 3 - 4 366 61
          FQ211191.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211204.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211228.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211233.1 - 3 - 4 362 61
          FQ211237.1 - 3 - 4 357 61
          FQ211240.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211260.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211262.1 - 3 - 4 358 61
          FQ211291.1 - 3 - 4 357 61
          FQ211302.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211335.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211341.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211348.1 - 3 - 4 357 61
          FQ211403.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211448.1 - 3 - 4 360 61
          FQ211620.1 - 3 - 4 360 61
          FQ212160.1 - 3 - 4 360 61
          FQ212302.1 - 3 - 4 360 61
          FQ213410.1 - 3 - 4 445 61
          FQ217460.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218087.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218127.1 - 3 - 4 361 61
          FQ218128.1 - 3 - 4 356 61
          FQ218131.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218133.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218134.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218142.1 - 3 - 4 355 61
          FQ218150.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218178.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218187.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218296.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218301.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218306.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218313.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218333.1 - 3 - 4 355 61
          FQ218513.1 - 3 - 4 355 61
          FQ218589.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218636.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218738.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218740.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218747.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218749.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218758.1 - 3 - 4 285 61
          FQ218786.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218849.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218866.1 - 3 - 4 360 61
          FQ218996.1 - 3 - 4 360 61
          FQ219153.1 - 3 - 4 357 61
          FQ219387.1 - 3 - 4 360 61
          FQ219428.1 - 3 - 4 360 61
          FQ223520.1 - 3 - 4 355 61
          FQ223553.1 - 3 - 4 360 61
          FQ224434.1 - 3 - 4 360 61
          K03252.1 - 3 - 4 340 61
          X14876.1 - 3 - 4 333 61

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1800001114.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Transporter 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ttr

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          hydrolase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          thyroid hormone metabolic process
          retinol metabolic process
          thyroid hormone transport
          hormone activity
          hormone binding
          identical protein binding
          protein heterodimerization activity
          thyroid hormone binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P143865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284920 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 103911 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P143865 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P143865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P143865 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P175003 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700481289 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 44265 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700481289 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800430 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800429 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800428 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800427 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10800426 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367598_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367598_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367598_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367598_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800007912.rn.1 TC1800001114.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1800007910.rn.1 TC1800001114.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367598_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367598_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10800426 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA945169_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA945169_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21505429 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363307 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_53794 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-knt4q:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0