Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562207_m1
          See other CYP2A2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Cyp2a2
          Gene Name:
          cytochrome P450, family 2, subfamily a, polypeptide 2
          Gene Aliases:
          CYP2A21, RATCYP2A21
          Chromosome Location:
          Chr.1: 83744229 - 83766490 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562207_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Cyp2a2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012693.1 NP_036825.1 350 70
          GenBank mRNA BC089818.1 - 357 7371951 70
          J04187.1 - 350 70

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100001104.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection P450 Recommended Assay Rattus norvegicus Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Cyp2a2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase oxygenase metabolite interconversion enzyme

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          xenobiotic metabolic process
          coumarin metabolic process
          epoxygenase P450 pathway
          exogenous drug catabolic process
          oxidation-reduction process
          iron ion binding
          arachidonic acid epoxygenase activity
          steroid hydroxylase activity
          oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or reduction of molecular oxygen, reduced flavin or flavoprotein as one donor, and incorporation of one atom of oxygen
          oxygen binding
          heme binding
          aromatase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P786624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 721914 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219729 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316790 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 146132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 695118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 776949 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 9685 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P786624 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P786624 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P786624 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P356143 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4679 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10705295 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369424_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369275_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369275_PM_s_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369424_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369424_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369424_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008054.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008062.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008082.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008055.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008059.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008063.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008079.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008080.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008083.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008064.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100008081.rn.1 TC0100001104.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369424_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369424_at - -
          Rat Expression Set 230 1369275_PM_s_at - -
          Rat Expression Set 230 1369275_s_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10705295 - -
          Rat Genome U34 Set J02669_s_at - -
          Rat Genome U34 Set J04187_at - -
          Rat Genome U34 Set J02669_s_at - -
          Rat Genome U34 Set J04187_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1356756 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_59498 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline