Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562274_m1
          See other CEACAM3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ceacam3
          Gene Name:
          carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 3
          Gene Aliases:
          CGM4AA, Cea, Ceacam5, Cear, Cgm1, Cgm4, RATCEAA, RATCGM4AA
          Chromosome Location:
          Chr.1: 79122593 - 79135127 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562274_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ceacam3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012702.2 NP_036834.2 5 - 6 1629 123
          GenBank mRNA BC098921.1 - 5 - 6 1629 7441743 123
          M32474.1 - 5 - 6 1614 123

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100000958.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ceacam3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P136252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451265 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 916900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 21005 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 82218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709138 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 167281 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 58646 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20740 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P136252 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P136252 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P136252 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11519 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42210 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49767 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 64432 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69143 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704598 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704599 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704601 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704608 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704602 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704603 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704607 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704606 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704609 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704600 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704605 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704596 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704610 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704604 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10704597 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368996_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378534_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368996_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1378534_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368996_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368996_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006634.rn.1 TC0100000958.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006633.rn.1 TC0100000958.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100006635.rn.1 TC0100000958.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368996_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368996_at - -
          Rat Expression Set 230 1378534_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1378534_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704589 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10704597 - -
          Rat Genome U34 Set M32474_at - -
          Rat Genome U34 Set L00686UTR#1_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21587309 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349122 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline