Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562482_m1
          See other APOA4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Apoa4
          Gene Name:
          apolipoprotein A-IV
          Gene Aliases:
          Apo-AIV, ApoA-IV, apoAIV
          Chromosome Location:
          Chr.8: 50536983 - 50539371 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562482_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Apoa4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012737.1 NP_036869.1 2 - 3 262 63
          GenBank mRNA BC091159.1 - 2 - 3 237 7373033 63
          FQ218620.1 - 2 - 3 263 63
          M00002.1 - 2 - 3 262 63

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800000621.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Apoa4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          apolipoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          innate immune response in mucosa
          cholesterol biosynthetic process
          lipid transport
          response to lipid hydroperoxide
          leukocyte cell-cell adhesion
          cholesterol metabolic process
          positive regulation of cholesterol esterification
          positive regulation of triglyceride catabolic process
          peripheral nervous system axon regeneration
          removal of superoxide radicals
          regulation of intestinal cholesterol absorption
          response to food
          regulation of cholesterol transport
          cholesterol efflux
          phospholipid efflux
          response to triglyceride
          very-low-density lipoprotein particle remodeling
          high-density lipoprotein particle assembly
          negative regulation of plasma lipoprotein particle oxidation
          lipoprotein metabolic process
          cholesterol homeostasis
          hydrogen peroxide catabolic process
          reverse cholesterol transport
          multicellular organism lipid catabolic process
          positive regulation of fatty acid biosynthetic process
          phosphatidylcholine metabolic process
          positive regulation of lipoprotein lipase activity
          lipid homeostasis
          protein-lipid complex assembly
          triglyceride homeostasis
          copper ion binding
          lipid binding
          cholesterol binding
          antioxidant activity
          cholesterol transporter activity
          phosphatidylcholine binding
          protein homodimerization activity
          phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase activator activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P1030225 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1030225 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P1030225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P1030225 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P1030225 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909726 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10909724 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368520_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368520_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368520_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368520_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800004030.rn.1 TC0800000621.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800004032.rn.1 TC0800000621.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800004031.rn.1 TC0800000621.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368520_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368520_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10909724 - -
          Rat Genome U34 Set M00002_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA894148_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI113166_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21368086 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline