Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562616_m1
          See other FYN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Fyn
          Gene Name:
          FYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.20: 44436354 - 44630316 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562616_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가 284.00
          Your Price
          온라인 행사가: 266.65
          266.65
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Fyn
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012755.1 NP_036887.1 5 - 6 569 105
          XM_006256520.2 XP_006256582.1 3 - 4 1404 105
          XM_006256521.2 XP_006256583.1 3 - 4 1404 105
          XM_006256522.1 XP_006256584.1 4 - 5 856 105
          GenBank mRNA U35365.1 - 5 - 6 569 105

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000000795.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Fyn

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          neuron migration
          protein phosphorylation
          cell surface receptor signaling pathway
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          central nervous system development
          regulation of cell shape
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of neuron projection development
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          cell migration
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cell differentiation
          forebrain development
          negative regulation of protein ubiquitination
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          cellular response to platelet-derived growth factor stimulus
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          T cell activation
          regulation of cell proliferation
          negative regulation of protein catabolic process
          response to drug
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          negative regulation of neuron apoptotic process
          innate immune response
          response to ethanol
          protein autophosphorylation
          dendrite morphogenesis
          activated T cell proliferation
          T cell receptor signaling pathway
          detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain
          cellular response to growth factor stimulus
          cellular response to peptide hormone stimulus
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          positive regulation of protein localization to nucleus
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          G-protein coupled receptor binding
          glycoprotein binding
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          tubulin binding
          protein complex binding
          T cell receptor binding
          CD4 receptor binding
          CD8 receptor binding
          phosphatidylinositol 3-kinase binding
          ion channel binding
          metal ion binding
          ephrin receptor binding
          peptide hormone receptor binding
          growth factor receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P149087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 214668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515621 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382493 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 824743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 61141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 698838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 332473 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 218115 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 95020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 425120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 714636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192024 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 602657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912654 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 382548 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 267342 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 151159 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 631824 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 759815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 106822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 491039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 324815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 443287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 453988 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 334623 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 421517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 547752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 262659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52742 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804532 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 80454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 38913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 569034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 447951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910753 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755547 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694425 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 374698 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 960770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820639 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 720449 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486962 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697929 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 219019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 185917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 495357 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682367 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 91486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 48800 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 873574 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584655 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371183 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895822 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 889460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311535 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 715723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 816557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 778291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 804264 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543378 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 409812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682167 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756241 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 140486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 150253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868668 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 274904 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 225868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 53515 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654383 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 541889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 512879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832446 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 100596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 703211 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 31008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 584850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 601303 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 307487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896076 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193113 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 426235 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156773 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 798426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26035 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717754 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587486 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 716714 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213562 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 813121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406730 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 131062 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466452 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 436470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967362 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 253868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 220385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 348591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 291628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 663447 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 52606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 788762 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 752307 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118120 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 345366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 124031 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 14286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 20889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 174670 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16437 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127890 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43122 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49219 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 17175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 144366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 138398 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 142845 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 59393 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 3686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 165329 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 71720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 30870 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 37788 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P149087 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P149087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P149087 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P149087 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P149080 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98490 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 39528 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17328 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 28241 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20567 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60655 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 92858 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 81542 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89000 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82764 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58646 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22959 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 91827 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830383 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830386 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830391 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830387 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830389 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830397 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830385 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830394 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830390 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830384 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830388 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830395 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830396 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830393 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10830382 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369103_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373683_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1373683_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369103_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369103_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369103_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006664.rn.1 TC2000000795.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000006663.rn.1 TC2000000795.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369103_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369103_at - -
          Rat Expression Set 230 1373683_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1373683_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10830382 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009191_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230396_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI009191_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20908599 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1362937 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_68567 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline