Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562751_m1
          See other CCND3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ccnd3
          Gene Name:
          cyclin D3
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.9: 15404816 - 15410905 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562751_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ccnd3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012766.1 NP_036898.1 2 - 3 494 89
          XM_008766836.1 XP_008765058.1 2 - 3 271 89
          GenBank mRNA BC085763.1 - 2 - 3 527 7189593 89
          BC089819.1 - 684 7384331 89
          D16309.1 - 2 - 3 494 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0900001536.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Wnt Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ccnd3

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          kinase activator

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          G1/S transition of mitotic cell cycle
          positive regulation of protein phosphorylation
          protein phosphorylation
          signal transduction
          positive regulation of cell proliferation
          response to glucose
          response to organic substance
          hyaluronan biosynthetic process
          T cell proliferation
          response to peptide hormone
          positive regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          cell division
          regulation of cell cycle
          cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity
          protein kinase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P15524 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15524 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P15524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P15524 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P15524 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700301871 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940641 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10940641 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369935_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369935_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369935_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369935_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012790.rn.1 TC0900001536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012798.rn.1 TC0900001536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012785.rn.1 TC0900001536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012788.rn.1 TC0900001536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012793.rn.1 TC0900001536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012786.rn.1 TC0900001536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012789.rn.1 TC0900001536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012787.rn.1 TC0900001536.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0900012795.rn.1 TC0900001536.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369935_at - -
          Rat Expression Set 230 1369935_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10940641 - -
          Rat Genome U34 Set U49935mRNA_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U49935mRNA_r_at - -
          Rat Genome U34 Set D16309_at - -
          Rat Genome U34 Set D16309_g_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI230696_at - -
          Rat Genome U34 Set D16309_at - -
          Rat Genome U34 Set D16309_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21889633 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline