Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00562910_m1
          See other DPP4 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Dpp4
          Gene Name:
          dipeptidylpeptidase 4
          Gene Aliases:
          CD26, DPPIV
          Chromosome Location:
          Chr.3: 48291055 - 48381936 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00562910_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Dpp4
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012789.1 NP_036921.1 12 - 13 84
          XM_008761879.1 XP_008760101.1 13 - 14 1663 84
          GenBank mRNA J02997.1 - 12 - 13 1094 84
          J04591.1 - 12 - 13 84

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0300003187.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Protease Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Dpp4

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          behavioral fear response
          response to hypoxia
          regulation of T cell mediated immunity
          proteolysis
          cell adhesion
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of extracellular matrix disassembly
          T cell costimulation
          regulation of cell-cell adhesion mediated by integrin
          locomotory exploration behavior
          psychomotor behavior
          T cell activation
          endothelial cell migration
          establishment of localization
          protease binding
          serine-type endopeptidase activity
          receptor binding
          collagen binding
          serine-type peptidase activity
          dipeptidyl-peptidase activity
          peptide binding
          identical protein binding
          protein homodimerization activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P051721 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P051726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 931977 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364875 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 749606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 708889 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814865 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 761691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 58718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 242905 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 792644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 261100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648771 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 863123 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 271923 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610752 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 822431 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 704854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 771078 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 678285 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342586 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1626 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 133406 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472699 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588678 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 406861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 896660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 463259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 342220 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 7961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 402497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64434 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669909 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961912 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630166 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 582561 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 392897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 682763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 351488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923111 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 298522 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612704 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 28996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 465028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 41250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 10664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 129239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 35335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168295 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051726 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051721 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051726 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P051721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P051721 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P051726 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P537501 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P371984 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700932587 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700482617 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41230 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 25558 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67070 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71783 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4250 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103676 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700482617 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700932587 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845667 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845665 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845648 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845673 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845650 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845660 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845670 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845661 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845649 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845657 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845672 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845652 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845666 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845658 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845663 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845664 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845675 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845671 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845662 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845654 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845669 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845653 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845659 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845655 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845668 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845651 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10845647 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368163_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368163_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387084_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387084_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368163_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368163_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387084_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387084_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0300024716.rn.1 TC0300003187.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387084_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368163_at - -
          Rat Expression Set 230 1368163_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387084_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10845647 - -
          Rat Genome U34 Set J04591_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA892069_s_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI008758_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22270661 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365066 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69745 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline