Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563077_m1
          See other SYCP1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Sycp1
          Gene Name:
          synaptonemal complex protein 1
          Gene Aliases:
          SCP1
          Chromosome Location:
          Chr.2: 205274766 - 205426869 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563077_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Sycp1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012810.1 NP_036942.1 5 - 6 404 126
          GenBank mRNA X67805.1 - 5 - 6 404 126

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004355.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Sycp1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s)

          meiotic DNA repair synthesis
          synaptonemal complex assembly
          spermatogenesis
          regulation of protein localization
          sperm chromatin condensation
          chiasma assembly
          cell division
          lateral element assembly

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_43_P11573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613856 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 59131 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 394476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 152769 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 294351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697903 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 665286 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 844335 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 372508 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 639128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609408 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 620197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 706936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 315083 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 45317 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26137 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 743217 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 603861 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 193601 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662258 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 627203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 127993 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 933066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 779370 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 14701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911600 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 841666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 89114 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 369928 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 871572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 518748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613301 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 973764 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 764722 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418320 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874386 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 877700 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 452657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 178182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 496897 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93304 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 543738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 789892 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 561206 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 275487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552680 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172292 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 111200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170387 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65174 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150254 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 16546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 134366 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18687 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 101382 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12400 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11573 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_43_P11573 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_43_P11573 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11573 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66693 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41133 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 26090 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55757 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 70899 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 37034 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 103553 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53955 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 3389 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825547 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825541 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825548 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825544 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825532 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825529 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825546 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825549 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825527 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825531 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825545 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825530 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825557 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825528 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10825526 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387553_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387553_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387553_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387553_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200029988.rn.1 TC0200004355.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387553_at - -
          Rat Expression Set 230 1387553_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10825526 - -
          Rat Genome U34 Set X67805_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21329195 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1353098 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_51459 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline