Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563082_m1
          See other MFGE8 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Mfge8
          Gene Name:
          milk fat globule-EGF factor 8 protein
          Gene Aliases:
          AGS, MFGME8, MFGMP-E8, OAcGD3S
          Chromosome Location:
          Chr.1: 140845478 - 140860882 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563082_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Mfge8
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001040186.2 NP_001035276.1 1 - 2 153 52
          NM_012811.3 NP_036943.1 1 - 2 153 52
          GenBank mRNA BC085754.1 - 1 - 2 106 7193796 52
          CO404762.1 - 1 - 2 155 52
          D84068.1 - 1 - 2 113 52
          DQ455823.1 - 1 - 2 106 52
          FQ134652.1 - 1 - 2 153 52
          FQ151276.1 - 1 - 2 153 52

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005833.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Mfge8

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxidoreductase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          angiogenesis
          phagocytosis, recognition
          phagocytosis, engulfment
          cell adhesion
          single fertilization
          positive regulation of cell proliferation
          response to estrogen
          positive regulation of phagocytosis
          positive regulation of apoptotic cell clearance
          phosphatidylserine binding
          integrin binding
          phosphatidylethanolamine binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P497225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434969 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 90290 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912609 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 883502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 287765 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770015 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 636727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 961940 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 69200 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834194 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 160256 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 112772 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 159744 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P497225 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P497225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P497225 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P497225 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 33165 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722909 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722915 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722914 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722905 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722906 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722908 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722911 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722912 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722910 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722913 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722904 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722907 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10722903 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386860_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386860_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386860_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386860_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100046447.rn.1 TC0100005833.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100046448.rn.1 TC0100005833.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100046449.rn.1 TC0100005833.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386860_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386860_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722903 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI008638_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20730549 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1363839 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_69302 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline