Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563093_m1
          See other ST8SIA1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          St8sia1
          Gene Name:
          ST8 alpha-N-acetyl-neuraminide alpha-2,8-sialyltransferase 1
          Gene Aliases:
          Siat8, Siat8a
          Chromosome Location:
          Chr.4: 177065266 - 177195942 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563093_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: St8sia1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012813.2 NP_036945.2 3 - 4 788 79
          XM_008763368.1 XP_008761590.1 3 - 4 788 79
          GenBank mRNA D45255.1 - 3 - 4 539 79
          U53883.1 - 3 - 4 509 79

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400004037.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene St8sia1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transferase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein glycosylation
          positive regulation of cell proliferation
          cellular response to heat
          sialylation
          sialyltransferase activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P016003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 832643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 93634 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 818667 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 401908 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 432921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383139 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 755661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 213673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 490148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 210901 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 118831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 347989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 655995 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362605 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77375 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 472517 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289397 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672470 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 568606 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 525022 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 513042 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 874187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 854032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 852267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338185 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 311743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308440 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 815089 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 101379 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967611 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252424 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 346439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 204069 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 79273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 119978 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 746278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266010 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114107 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605297 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 237273 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 576 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 373267 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 838279 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257244 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914443 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735716 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94391 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 366853 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 391873 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731306 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 845850 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 599298 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 57140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 876864 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 774913 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 767134 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111746 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 712261 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458855 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350028 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 11071 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 637248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 437282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 78837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 97677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 751679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 192919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 790192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 817625 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587311 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 448063 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 897791 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 62781 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 482164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 925150 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 203540 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 830324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951479 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853181 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 859650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 646970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376009 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 111857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 8629 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 75427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 114349 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 85426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54614 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 48568 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28825 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 80064 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 150578 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 135619 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149725 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016003 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P016003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P016003 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11574 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700631549 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1916 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 98032 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12313 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73042 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 89664 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 41424 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 82789 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 86897 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19140 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700631549 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866782 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866784 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866783 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866781 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866785 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10866780 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369867_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369867_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369867_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369867_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028712.rn.1 TC0400004037.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028720.rn.1 TC0400004037.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400028713.rn.1 TC0400004037.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1369867_at - -
          Rat Expression Set 230 1369867_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10866780 - -
          Rat Genome U34 Set D45255_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21646080 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1350880 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_47782 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline