Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563172_m1
          See other ALOX5 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Alox5
          Gene Name:
          arachidonate 5-lipoxygenase
          Gene Aliases:
          LOX5A
          Chromosome Location:
          Chr.4: 148398004 - 148446308 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563172_m1
          Best Coverage
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # 4331182
          제품 정가
          Your Price
          온라인 행사가:
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay 상세 정보

          Gene Symbol: Alox5
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012822.1 NP_036954.1 2 - 3 436 73
          XM_006237140.2 XP_006237202.1 2 - 3 473 73
          GenBank mRNA J03960.1 - 2 - 3 436 73

          Back To Top

          추가 정보


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0400003597.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Inflammation 1700 Inventoried Rat_Inflammation Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Alox5

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          oxygenase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          acute inflammatory response
          leukotriene production involved in inflammatory response
          leukotriene metabolic process
          inflammatory response
          response to nutrient
          sensory perception of pain
          arachidonic acid metabolic process
          leukotriene biosynthetic process
          lipoxygenase pathway
          positive regulation of vasoconstriction
          response to hyperoxia
          oxidation-reduction process
          arachidonate 5-lipoxygenase activity
          iron ion binding
          protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P105034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 77835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 84268 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 296377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 440259 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318681 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 564233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 498664 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 364858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 552454 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 226459 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557893 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 135008 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 882796 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 609685 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903841 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 71757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 379271 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 538404 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168836 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 624549 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 403835 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 604990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 65686 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 306260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 635371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 316792 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 42821 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 934196 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 15163 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 705630 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 557067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 221832 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503345 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 640972 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 487058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 173037 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 90951 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 87260 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 56934 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P105034 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P105034 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P105034 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P105034 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 68981 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 20181 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53370 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 55841 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864852 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864855 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864861 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864849 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864853 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864850 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864859 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864858 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864854 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864857 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864862 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864860 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864856 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864851 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10864848 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368776_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368776_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368776_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368776_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025233.rn.1 TC0400003597.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025234.rn.1 TC0400003597.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025239.rn.1 TC0400003597.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400025238.rn.1 TC0400003597.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368776_at - -
          Rat Expression Set 230 1368776_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10864848 - -
          Rat Genome U34 Set J03960_at - -
          Rat Genome U34 Set J03960_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22025340 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1349220 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52258 - -

          Back To Top

          관련 제품

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-vdfpx:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0