Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563223_m1
          See other CHRNA7 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Chrna7
          Gene Name:
          cholinergic receptor, nicotinic, alpha 7 (neuronal)
          Gene Aliases:
          BTX, NARAD, nAChRa7
          Chromosome Location:
          Chr.1: 123898305 - 124039253 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563223_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 2,694.00
          Your Price
          Online offer:
          2694.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Chrna7
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012832.3 NP_036964.3 5 - 6 429 90
          XM_008759497.1 XP_008757719.1 3 - 4 4287 90
          XM_008759498.1 XP_008757720.1 6 - 7 576 90
          GenBank mRNA AY574256.1 - 5 - 6 429 90
          AY671974.1 - 6 - 7 519 90
          L31619.1 - 5 - 6 451 90
          S53987.1 - 470 90

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0100005665.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 Ion Channel Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Chrna7

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ligand-gated ion channel

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          response to hypoxia
          positive regulation of heart rate involved in baroreceptor response to decreased systemic arterial blood pressure
          ion transport
          calcium ion transport
          cellular calcium ion homeostasis
          endocytosis
          signal transduction
          synaptic transmission, cholinergic
          memory
          positive regulation of cell proliferation
          associative learning
          regulation of norepinephrine secretion
          neuronal action potential
          sperm motility
          response to food
          regulation of synaptic transmission, dopaminergic
          negative regulation of interleukin-1 beta production
          negative regulation of interleukin-6 production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          ion transmembrane transport
          response to nicotine
          behavioral response to nicotine
          T cell activation
          B cell activation
          regulation of membrane potential
          dopamine biosynthetic process
          ovulation cycle
          response to ethanol
          positive regulation of angiogenesis
          behavioral response to ethanol
          regulation of inflammatory response
          negative regulation of inflammatory response
          cognition
          generation of ovulation cycle rhythm
          cation transmembrane transport
          beta-amyloid binding
          acetylcholine-activated cation-selective channel activity
          protein binding
          drug binding
          adenylate cyclase binding
          acetylcholine receptor activity
          toxic substance binding
          chloride channel regulator activity
          protein kinase binding
          acetylcholine-gated cation channel activity
          acetylcholine binding
          protein homodimerization activity
          ATPase binding
          scaffold protein binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P085087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83701 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442541 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 570079 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 32294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 583411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337328 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179275 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 696598 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 269182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 13423 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 713412 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 700067 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 380399 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 539979 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 775862 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 692182 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 43970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 814363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738253 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 258577 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339947 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 105249 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 354572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 969124 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 435066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 318725 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 504848 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 196460 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 723041 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 684709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455427 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 834239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868775 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 292411 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 881066 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 281591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786525 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662439 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 195421 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 711748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 6544 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 709021 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 450118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180809 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 810942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 756121 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 168312 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 404768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211048 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16751 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 33533 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 322846 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 142029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 585036 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 612293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 532160 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17546 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 503099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 729483 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 338511 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 526333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 113020 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 913502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 785756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 361992 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153331 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 687756 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516496 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 455643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 494145 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 509501 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 758726 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 60346 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 594430 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 94453 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 17236 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 418596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 853093 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 587757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 842530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 156871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 560118 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266760 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 145921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 24867 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722838 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 451919 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442152 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 951044 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 40636 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284300 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 179530 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 734368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 910187 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 132555 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65894 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 99389 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172215 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 61283 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 104164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 55617 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 102061 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 116945 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 19837 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 68321 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 122596 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 43305 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130985 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 7834 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P085087 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P085087 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P085087 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P11579 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_43_P16274 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P288142 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 58985 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 90030 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 95396 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 88926 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 42552 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4774 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13100 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 97241 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 45335 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69894 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 17752 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 47378 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 15867 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722538 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722544 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722536 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722543 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722545 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722542 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722533 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722537 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722534 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722539 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722535 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10722532 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395429_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387419_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1395429_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387419_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395429_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387419_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387419_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1395429_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0100045513.rn.1 TC0100005665.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387419_at - -
          Rat Expression Set 230 1387419_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1395429_at - -
          Rat Expression Set 230 1395429_PM_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10722532 - -
          Rat Genome U34 Set L31619_at - -
          Rat Genome U34 Set S53987_at - -
          Rat Genome U34 Set L31619_g_at - -
          Rat Genome U34 Set S53987_at - -
          Rat Genome U34 Set L31619_at - -
          Rat Genome U34 Set L31619_g_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21334418 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_2040776 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66094 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline