Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563336_m1
          See other EGF GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Egf
          Gene Name:
          epidermal growth factor
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.2: 235049350 - 235062491 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563336_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Egf
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012842.1 NP_036974.1 3795 93
          GenBank mRNA U04842.1 - 3795 93

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 3' Most Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Hypoxia Panel Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Egf

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          angiogenesis
          epidermal growth factor receptor signaling pathway
          STAT protein import into nucleus
          positive regulation of cell proliferation
          positive regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of cerebellar granule cell precursor proliferation
          positive regulation of catenin import into nucleus
          intracellular signal transduction
          positive regulation of phosphorylation
          positive regulation of DNA binding
          positive regulation of MAP kinase activity
          positive regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          positive regulation of mitotic nuclear division
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          branching morphogenesis of an epithelial tube
          regulation of protein secretion
          regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          negative regulation of secretion
          regulation of protein transport
          mammary gland alveolus development
          ERK1 and ERK2 cascade
          regulation of calcium ion import
          negative regulation of cholesterol efflux
          positive regulation of hyaluronan biosynthetic process
          regulation of protein localization to cell surface
          positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          epidermal growth factor receptor binding
          calcium ion binding
          growth factor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P120734 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P831499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 647736 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 194966 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 72191 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 325487 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180373 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 894616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 688347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 376231 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 754520 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 739280 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 760926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 728445 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129906 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 717374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 689830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 383582 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 519807 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134831 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 901926 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 516277 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 927895 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 282347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 469205 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607649 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 201289 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 16125 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 8936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 308644 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 607740 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 301347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 674691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 554245 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 375314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 907763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 266499 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 481943 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 323967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 279844 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 634782 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 217318 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 592157 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 898250 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 377012 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 163003 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 722476 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 475682 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 697990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393684 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 890099 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588529 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 964768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 527488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629415 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 727291 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107278 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 160580 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72936 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 130854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 57190 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82965 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 168715 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 164566 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 93326 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 109804 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P120734 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P831499 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P831499 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P120734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P120734 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P831499 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P831499 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700605036 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 60087 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 65791 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 30644 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57506 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 67237 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 52925 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 22575 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700605036 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826733 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826729 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826739 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826737 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826732 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826738 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826735 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826726 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826747 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826728 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826730 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826741 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826744 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826748 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826749 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826745 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826731 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826727 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826742 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826736 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826746 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826734 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826743 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826740 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10826725 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368325_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368325_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368325_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368325_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032573.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032597.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032575.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032600.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032582.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032577.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032599.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032557.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032576.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032572.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032586.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032595.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032578.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032596.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032594.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032587.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032574.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032571.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032580.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032579.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032555.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032585.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032565.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200032564.rn.1 TC0200004684.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368325_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368325_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10826725 - -
          Rat Genome U34 Set X12748cds_s_at - -
          Rat Genome U34 Set U04842_at - -
          Rat Genome U34 Set X12748cds_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21546114 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1371224 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_52810 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline