Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563431_m1
          See other JAK3 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Jak3
          Gene Name:
          Janus kinase 3
          Gene Aliases:
          RATJAK3
          Chromosome Location:
          Chr.16: 20107468 - 20120678 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563431_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Jak3
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012855.2 NP_036987.2 9 - 10 1301 76
          XM_008771064.1 XP_008769286.1 9 - 10 2399 76
          GenBank mRNA D28508.1 - 9 - 10 1301 76

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1600000268.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Apoptosis Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Jak3

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of dendritic cell cytokine production
          inflammatory response
          enzyme linked receptor protein signaling pathway
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          positive regulation of cytosolic calcium ion concentration
          cell migration
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          cytokine-mediated signaling pathway
          B cell differentiation
          erythrocyte differentiation
          negative regulation of interleukin-10 production
          negative regulation of interleukin-12 production
          intracellular signal transduction
          interleukin-4-mediated signaling pathway
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          positive regulation of T cell proliferation
          positive regulation of activated T cell proliferation
          tyrosine phosphorylation of Stat5 protein
          regulation of apoptotic process
          T cell homeostasis
          innate immune response
          negative regulation of FasL biosynthetic process
          negative regulation of T-helper 1 cell differentiation
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein autophosphorylation
          positive regulation of immune response
          negative regulation of T cell activation
          positive regulation of calcium ion transport
          regulation of T cell apoptotic process
          negative regulation of thymocyte apoptotic process
          response to interleukin-4
          positive regulation of dendritic cell apoptotic process
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          ATP binding
          transcription factor binding
          protein phosphatase binding
          hormone receptor binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P086148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 239694 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 251243 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 252709 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 671805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872502 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86195 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 1039 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 137185 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P086148 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P086148 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P086148 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P492542 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 53182 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 1043 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787378 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787388 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787368 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787385 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787384 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787375 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787372 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787386 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787380 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787382 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787376 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787379 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787387 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787369 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787390 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787365 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787373 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787377 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787383 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787370 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787367 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787381 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787366 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10787364 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368251_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368251_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368251_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368251_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1600002681.rn.1 TC1600000268.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368251_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1368251_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10787364 - -
          Rat Genome U34 Set D28508_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21620653 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1355371 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_63407 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline