Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563528_m1
          See other ROS1 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ros1
          Gene Name:
          ROS proto-oncogene 1 , receptor tyrosine kinase
          Gene Aliases:
          ROS1C
          Chromosome Location:
          Chr.20: 33100190 - 33323548 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563528_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ros1
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012874.1 NP_037006.1 29 - 30 5049 148
          XM_008772862.1 XP_008771084.1 29 - 30 5167 148
          XM_008772863.1 XP_008771085.1 33 - 34 4895 148
          GenBank mRNA M35104.1 - 29 - 30 4986 148
          M35105.1 - 29 - 30 4986 148
          M35106.1 - 29 - 30 5049 148

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC2000001582.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Protein Kinase Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ros1

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          transmembrane signal receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          columnar/cuboidal epithelial cell development
          protein phosphorylation
          spermatogenesis
          cell proliferation
          negative regulation of gene expression
          regulation of phosphate transport
          cell growth
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          signal transduction by protein phosphorylation
          cell differentiation
          regulation of TOR signaling
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          protein tyrosine kinase activity
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity
          ATP binding
          protein phosphatase binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_42_P796980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 483833 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 903858 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 246745 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 137208 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249390 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 511956 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 260102 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 524225 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812032 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 312595 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648661 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 765388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 125485 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 355879 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 492011 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 683713 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 26392 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 528741 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 902033 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 690352 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 110173 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 25820 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 397400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 227703 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 786570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 442075 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 474214 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 250263 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605959 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211738 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648575 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 486757 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 70488 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 664763 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 471175 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840287 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 911673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400164 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 614426 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656967 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 629132 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 900990 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 545058 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958743 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 420381 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 478854 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595989 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104457 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 56805 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 233293 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 413523 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 241007 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 820116 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 438233 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 215961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 641229 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 180413 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 5338 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 895228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 606604 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 617933 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928878 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 923242 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 289719 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 515363 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 623727 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 240192 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 20029 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610128 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 672766 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 337770 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 972710 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 862612 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 580294 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615433 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74016 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 86461 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 484088 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 138759 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 848984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 676583 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 613976 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 134497 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 88768 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 244984 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 268314 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 104347 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422944 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 153018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 255677 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 630830 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439490 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 256799 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 835377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 861961 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 914647 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 184952 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 139543 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63886 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 18946 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 63761 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 70388 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 117396 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 72027 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 82673 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 25248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 175377 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 38970 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 170324 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 146405 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 103531 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 107570 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 131269 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 54147 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P796980 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_42_P796980 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_42_P796980 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P796980 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 49379 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 69680 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 59584 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 12977 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 96756 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 13046 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 102174 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 7891 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66275 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5476 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833303 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833292 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833324 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833311 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833306 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833332 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833309 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833328 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833326 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833317 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833333 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833294 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833325 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833297 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833331 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833315 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833307 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833298 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833327 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833316 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833321 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833313 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833310 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833318 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833323 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833296 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833301 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833295 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833334 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833302 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833312 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833330 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833305 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833320 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833329 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833293 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833319 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833290 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833308 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833299 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833314 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833304 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833300 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833291 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833322 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10833289 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368432_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368432_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368432_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368432_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR2000013007.rn.1 TC2000001582.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368432_PM_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368432_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10833289 - -
          Rat Genome U34 Set M35104_s_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20757739 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1369937 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67970 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline