Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563612_m1
          See other TSHR GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Tshr
          Gene Name:
          thyroid stimulating hormone receptor
          Gene Aliases:
          TSHRA
          Chromosome Location:
          Chr.6: 115170287 - 115306871 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563612_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Tshr
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012888.1 NP_037020.1 1 - 2 226 89
          XM_008764742.1 XP_008762964.1 1 - 2 798 89
          GenBank mRNA M34842.1 - 1 - 2 226 89

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0600001289.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 86 and 100 G-protein coupled receptor Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Tshr

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          G-protein coupled receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          adenylate cyclase-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation
          adult locomotory behavior
          B cell differentiation
          thyroid-stimulating hormone signaling pathway
          regulation of locomotion
          positive regulation of multicellular organism growth
          inner ear receptor cell development
          inner ear receptor stereocilium organization
          dopaminergic neuron differentiation
          cochlea morphogenesis
          thyroid-stimulating hormone receptor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P065857 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P065852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 408518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 784778 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 677141 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 76510 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 707339 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 662748 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 971827 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 736660 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 99528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 83934 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 74996 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 666416 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 958053 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 608371 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 878198 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 198868 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 610616 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 231077 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 335650 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 339262 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 320100 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 870953 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694056 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 534787 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 422852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 866572 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 64880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 595019 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 656385 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 622631 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 371274 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 573628 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 588197 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 912528 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 597608 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 563942 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 326563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 731911 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 942239 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 356735 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 615492 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 523332 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41518 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 235507 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 768248 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 480119 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 114847 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 763871 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 466688 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 350643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 735591 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 926351 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 812524 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 796557 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 840051 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 416900 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 648199 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 839474 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 187720 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 935986 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 51883 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 124705 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 290201 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 446874 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 458040 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 143921 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 589651 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 928563 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 464603 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 479917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 22358 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 694218 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 393402 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 284417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 207295 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 872613 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 967526 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 120982 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 117117 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 249973 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 669400 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 129880 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 567537 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 270059 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 197380 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 400750 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 770567 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 41046 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 148004 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 149666 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 28368 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42140 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 5456 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 172794 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 11917 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 127203 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 106350 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 812 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 42723 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 65915 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 49333 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 12374 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 69694 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065852 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065857 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065857 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P065852 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P065857 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P065852 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P794812 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700919941 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43817 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 66737 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 63789 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 84401 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 32513 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 43778 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 73888 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 19125 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 34218 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5284 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700919941 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886253 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886255 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886258 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886254 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886260 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10862837 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886259 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886256 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10862836 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10886252 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387449_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387449_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387449_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387449_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008978.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008982.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008985.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008979.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008984.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008986.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008974.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008976.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008983.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008975.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008977.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0600008980.rn.1 TC0600001289.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387449_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1387449_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10886252 - -
          Rat Genome U34 Set D38036_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D38036_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI060085_s_at - -
          Rat Genome U34 Set M34842_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 22012914 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1364919 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_60492 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fkn7b:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline