Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563662_m1
          See other ACTG2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Actg2
          Gene Name:
          actin, gamma 2, smooth muscle, enteric
          Gene Aliases:
          ACTGE, SMGA
          Chromosome Location:
          Chr.4: 115215160 - 115239746 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563662_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Actg2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012893.1 NP_037025.1 4 - 5 467 60
          XM_006236728.2 XP_006236790.1 5 - 6 588 60
          GenBank mRNA BC087689.1 - 5 - 6 533 7310913 60
          FQ220056.1 - 5 - 6 532 60
          FQ220823.1 - 5 - 6 533 60
          FQ221094.1 - 5 - 6 532 60
          FQ221892.1 - 5 - 6 532 60
          FQ223160.1 - 5 - 6 558 60
          FQ229904.1 - 5 - 6 533 60
          M22323.1 - 4 - 5 467 60

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          Based on assay re-evaluation, this assay may detect transcript(s) from off target gene(s). Please contact Tech Support if you need more information.

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length less than or equal to 70 3' Most Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Actg2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          actin and actin related protein actin or actin-binding cytoskeletal protein cytoskeletal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          biological_process
          molecular_function
          ATP binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P031691 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P071495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 605602 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417299 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 738588 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 600659 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 955505 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 417 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 439932 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 807823 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 654819 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 276974 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 821815 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 157177 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 6685 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031691 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P071495 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P031691 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P071495 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P031691 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P071495 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_42_P638128 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700273349 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5767 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 4979 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700273349 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863550 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863557 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863555 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863554 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863551 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863552 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863556 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863558 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863553 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10863549 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386869_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1386869_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386869_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1386869_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400022604.rn.1 TC0400003184.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400022603.rn.1 TC0400003184.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400022601.rn.1 TC0400003184.rn.1 RTA TC
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0400022602.rn.1 TC0400003184.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1386869_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1386869_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10863549 - -
          Rat Genome U34 Set M22323_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21166775 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1367932 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_67284 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline