Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563700_m1
          See other AHSG GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Ahsg
          Gene Name:
          alpha-2-HS-glycoprotein
          Gene Aliases:
          Aa2-066, pp63
          Chromosome Location:
          Chr.11: 81711269 - 81717594 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563700_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Ahsg
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012898.4 NP_037030.1 644 113
          GenBank mRNA BC091118.1 - 622 7368203 113
          FQ209390.1 - 641 113
          FQ209416.1 - 643 113
          FQ209417.1 - 644 113
          FQ209422.1 - 643 113
          FQ209445.1 - 643 113
          FQ209502.1 - 643 113
          FQ209545.1 - 643 113
          FQ209557.1 - 643 113
          FQ209568.1 - 643 113
          FQ209581.1 - 643 113
          FQ209585.1 - 643 113
          FQ209588.1 - 643 113
          FQ209604.1 - 643 113
          FQ209612.1 - 643 113
          FQ209617.1 - 643 113
          FQ209654.1 - 643 113
          FQ209655.1 - 640 113
          FQ209665.1 - 643 113
          FQ209680.1 - 643 113
          FQ209720.1 - 643 113
          FQ209759.1 - 643 113
          FQ209767.1 - 652 113
          FQ209793.1 - 643 113
          FQ209828.1 - 598 113
          FQ209858.1 - 641 113
          FQ209920.1 - 643 113
          FQ209985.1 - 643 113
          FQ210030.1 - 638 113
          FQ210033.1 - 643 113
          FQ210056.1 - 641 113
          FQ210082.1 - 643 113
          FQ210085.1 - 641 113
          FQ210120.1 - 642 113
          FQ210141.1 - 643 113
          FQ210159.1 - 643 113
          FQ210164.1 - 641 113
          FQ210170.1 - 643 113
          FQ210199.1 - 643 113
          FQ210228.1 - 643 113
          FQ210239.1 - 643 113
          FQ210242.1 - 640 113
          FQ210249.1 - 643 113
          FQ210260.1 - 643 113
          FQ210304.1 - 643 113
          FQ210382.1 - 643 113
          FQ210396.1 - 643 113
          FQ210402.1 - 643 113
          FQ210405.1 - 643 113
          FQ210457.1 - 643 113
          FQ210498.1 - 643 113
          FQ210525.1 - 642 113
          FQ210533.1 - 245 113
          FQ210562.1 - 643 113
          FQ210566.1 - 643 113
          FQ210623.1 - 643 113
          FQ210700.1 - 643 113
          FQ210709.1 - 642 113
          FQ210731.1 - 641 113
          FQ210738.1 - 643 113
          FQ210739.1 - 643 113
          FQ210760.1 - 641 113
          FQ210764.1 - 643 113
          FQ210802.1 - 306 113
          FQ210891.1 - 643 113
          FQ210896.1 - 641 113
          FQ210957.1 - 649 113
          FQ210983.1 - 643 113
          FQ211020.1 - 643 113
          FQ211045.1 - 640 113
          FQ211092.1 - 113
          FQ211177.1 - 643 113
          FQ211179.1 - 643 113
          FQ211299.1 - 643 113
          FQ211301.1 - 644 113
          FQ211303.1 - 643 113
          FQ211368.1 - 643 113
          FQ211379.1 - 643 113
          FQ211387.1 - 433 113
          FQ211843.1 - 643 113
          FQ218089.1 - 643 113
          FQ218223.1 - 642 113
          FQ218236.1 - 643 113
          FQ218262.1 - 643 113
          FQ218264.1 - 643 113
          FQ218269.1 - 643 113
          FQ218319.1 - 242 113
          FQ218332.1 - 643 113
          FQ218341.1 - 643 113
          FQ218355.1 - 642 113
          FQ218373.1 - 643 113
          FQ218390.1 - 643 113
          FQ218393.1 - 643 113
          FQ218400.1 - 643 113
          FQ218410.1 - 450 113
          FQ218424.1 - 641 113
          FQ218436.1 - 641 113
          FQ218463.1 - 641 113
          FQ218464.1 - 643 113
          FQ218469.1 - 641 113
          FQ218479.1 - 643 113
          FQ218480.1 - 643 113
          FQ218487.1 - 643 113
          FQ218489.1 - 643 113
          FQ218493.1 - 643 113
          FQ218494.1 - 136 113
          FQ218500.1 - 643 113
          FQ218502.1 - 643 113
          FQ218509.1 - 641 113
          FQ218531.1 - 643 113
          FQ218533.1 - 643 113
          FQ218563.1 - 641 113
          FQ218570.1 - 643 113
          FQ218580.1 - 643 113
          FQ218585.1 - 643 113
          FQ218608.1 - 643 113
          FQ218630.1 - 639 113
          FQ218634.1 - 643 113
          FQ218648.1 - 641 113
          FQ218657.1 - 643 113
          FQ218687.1 - 471 113
          FQ218695.1 - 643 113
          FQ218713.1 - 641 113
          FQ218744.1 - 625 113
          FQ218765.1 - 643 113
          FQ218787.1 - 645 113
          FQ218796.1 - 643 113
          FQ218800.1 - 643 113
          FQ218813.1 - 730 113
          FQ218858.1 - 640 113
          FQ218862.1 - 643 113
          FQ218872.1 - 643 113
          FQ218877.1 - 641 113
          FQ218889.1 - 643 113
          FQ218890.1 - 643 113
          FQ218907.1 - 643 113
          FQ218912.1 - 642 113
          FQ218931.1 - 642 113
          FQ218948.1 - 643 113
          FQ218951.1 - 643 113
          FQ218970.1 - 641 113
          FQ218975.1 - 643 113
          FQ218980.1 - 643 113
          FQ218981.1 - 641 113
          FQ219018.1 - 643 113
          FQ219028.1 - 643 113
          FQ219033.1 - 113
          FQ219060.1 - 643 113
          FQ219061.1 - 643 113
          FQ219086.1 - 643 113
          FQ219094.1 - 643 113
          FQ219099.1 - 643 113
          FQ219103.1 - 643 113
          FQ219110.1 - 643 113
          FQ219121.1 - 643 113
          FQ219129.1 - 641 113
          FQ219130.1 - 639 113
          FQ219141.1 - 643 113
          FQ219164.1 - 643 113
          FQ219203.1 - 643 113
          FQ219221.1 - 643 113
          FQ219232.1 - 649 113
          FQ219235.1 - 643 113
          FQ219239.1 - 643 113
          FQ219251.1 - 643 113
          FQ219295.1 - 643 113
          FQ219300.1 - 643 113
          FQ219311.1 - 643 113
          FQ219320.1 - 643 113
          FQ219326.1 - 643 113
          FQ219358.1 - 642 113
          FQ219363.1 - 645 113
          FQ219364.1 - 643 113
          FQ219369.1 - 641 113
          FQ219370.1 - 643 113
          FQ219377.1 - 643 113
          FQ219388.1 - 643 113
          FQ219400.1 - 643 113
          FQ219412.1 - 643 113
          FQ219419.1 - 641 113
          FQ219486.1 - 638 113
          FQ219487.1 - 643 113
          FQ219488.1 - 643 113
          FQ219498.1 - 641 113
          FQ219546.1 - 643 113
          FQ219551.1 - 643 113
          FQ219552.1 - 641 113
          FQ219565.1 - 643 113
          FQ219587.1 - 641 113
          FQ219606.1 - 643 113
          FQ219607.1 - 640 113
          FQ219608.1 - 641 113
          FQ219616.1 - 378 113
          FQ219617.1 - 643 113
          FQ219643.1 - 643 113
          FQ219653.1 - 642 113
          FQ219660.1 - 643 113
          FQ219668.1 - 644 113
          FQ219672.1 - 643 113
          FQ219688.1 - 641 113
          FQ219691.1 - 643 113
          FQ219726.1 - 643 113
          FQ219755.1 - 643 113
          FQ219769.1 - 643 113
          FQ219770.1 - 643 113
          FQ219772.1 - 642 113
          FQ219773.1 - 643 113
          FQ219774.1 - 643 113
          FQ222367.1 - 641 113
          M29758.1 - 644 113
          X63446.1 - 602 113

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC1100001890.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length greater than or equal to 101 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus Rat Tumor Metastasis Panel 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Ahsg

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          protein complex assembly
          acute-phase response
          male gonad development
          negative regulation of endopeptidase activity
          cerebral cortex development
          negative regulation of cell growth
          negative regulation of bone mineralization
          organ regeneration
          cellular response to insulin stimulus
          negative regulation of phosphorylation
          positive regulation of bone resorption
          negative regulation of insulin receptor signaling pathway
          regulation of inflammatory response
          positive regulation of phagocytosis
          negative regulation of protein tyrosine kinase activity
          cysteine-type endopeptidase inhibitor activity
          kinase inhibitor activity
          receptor signaling protein tyrosine kinase inhibitor activity

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P061959 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_64_P006340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 616648 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 946657 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 362643 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 434162 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 802467 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 329553 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P006340 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P061959 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P061959 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P006340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P006340 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P061959 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P390367 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P390362 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700608170 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 5485 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 71581 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 57321 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700608170 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10755157 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368161_PM_a_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1368161_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368161_PM_a_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1368161_a_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR1100012079.rn.1 TC1100001890.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1368161_a_at - -
          Rat Expression Set 230 1368161_PM_a_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10755157 - -
          Rat Genome U34 Set X63446_at - -
          Rat Genome U34 Set D10261_g_at - -
          Rat Genome U34 Set D10261_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 20772701 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1352471 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_66812 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline