Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Quem atendemos
    • Setor de Biotecnologia
    • Indústria Biofarmacêutica
    • CDMO
    • Diagnósticos Laboratoriais
    • Ciência Industrial e Aplicada
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00563814_m1
          See other BCAN GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Bcan
          Gene Name:
          brevican
          Gene Aliases:
          ALPBRE, BEHAB
          Chromosome Location:
          Chr.2: 187359674 - 187372652 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00563814_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Bcan
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_001033665.1 NP_001028837.1 6 - 7 1313 71
          NM_012916.2 NP_037048.2 6 - 7 1313 71
          XM_006232595.2 XP_006232657.1 6 - 7 2394 71
          XM_006232596.2 XP_006232658.1 6 - 7 1297 71
          XM_006232597.2 XP_006232659.1 6 - 7 1115 71
          GenBank mRNA U37142.1 - 6 - 7 1117 71
          X79881.1 - 6 - 7 1167 71
          X86406.1 - 6 - 7 1167 71

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0200004017.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Bcan

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix glycoprotein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          skeletal system development
          cell adhesion
          central nervous system development
          hippocampus development
          regulation of neuronal synaptic plasticity
          extracellular matrix structural constituent
          hyaluronic acid binding
          carbohydrate binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P372251 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 868018 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 211095 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 257884 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 387176 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 173679 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 668718 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 829282 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 1x1M 122428 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat CGH Microarray 4x180K 84758 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059640 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059645 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059645 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_64_P059640 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P059645 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_64_P059640 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P359745 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P372251 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P486343 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 702154592 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700498984 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 48572 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 14220 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700498984 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 702154592 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824238 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824232 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824229 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824237 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824240 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824227 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824230 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824239 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824234 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824241 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824228 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824231 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824235 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824236 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824233 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10824226 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387934_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369831_PM_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1387934_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1369831_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387934_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369831_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1369831_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1387934_PM_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0200027117.rn.1 TC0200004017.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1387934_at - -
          Rat Expression Set 230 1387934_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369831_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1369831_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10824226 - -
          Rat Genome U34 Set U37142_at - -
          Rat Genome U34 Set U37142_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21798790 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1351030 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-fbg7s:80/100.66.79.246:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline