Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          • Home
          • › Search Tool
          • › Search Results
          • › Rn00564264_m1
          See other LAMB2 GE Assays ›
          Gene Symbol:
          Lamb2
          Gene Name:
          laminin, beta 2
          Gene Aliases:
          SLAM
          Chromosome Location:
          Chr.8: 117268335 - 117280517 on Build Rnor_6.0
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          Assay ID Rn00564264_m1
          Best Coverage
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # 4331182
          Price 284.00
          Your Price
          Online offer: 266.65
          266.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • Assay Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          Assay Details

          Gene Symbol: Lamb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Exon Boundary Assay Location IMAGE Clone ID Amplicon Length
          RefSeq NM_012974.1 NP_037106.1 16 - 17 2091 82
          XM_006243709.2 XP_006243771.1 16 - 17 2136 82
          GenBank mRNA BC088400.1 - 16 - 17 2090 7107264 82
          X16563.1 - 16 - 17 2091 82

          Back To Top

          More Information


          Updated Mapping Information

          This assay targets the same location as RTA transcript cluster(s) TC0800001546.rn.1

          Set Membership:

          Ambion siRNA available Amplicon length between 71 and 85 Mammalian Gene Collection Recommended Assay Rattus norvegicus 1700 Inventoried Probe spans exons

          Matching Ambion siRNAs:

          Click here to find siRNAs for Gene Lamb2

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          extracellular matrix protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell morphogenesis involved in differentiation
          cell adhesion
          axon guidance
          neuromuscular junction development
          visual perception
          astrocyte development
          Schwann cell development
          neuron projection development
          axon extension involved in regeneration
          synapse organization
          retina development in camera-type eye
          metanephric glomerular visceral epithelial cell development
          metanephric glomerular basement membrane development
          integrin binding

          MicroArray Probes:

          Agilent Affymetrix ABI Illumina

          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v2 A_44_P550228 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P550228 - -
          Agilent Whole Rat Genome Microarray 4x44K v3 A_44_P550228 - -
          Agilent SurePrint G3 Rat GE 8x60K Microarray A_44_P550228 - -
          SurePrint G3 Rat Gene Expression Microarray G4131A A_44_P550228 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700372336 - -
          Matsumoto (Agilent Rat cDNA Microarray G4105A) 700783659 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 72039 - -
          Agilent Rat Genome CGH Microarray 105A (G4436A) 85560 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700372336 - -
          Agilent Rat cDNA Microarray (G4105A) 700783659 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793162 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793173 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793158 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793157 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793172 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793145 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793150 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793153 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793161 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793144 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793155 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793152 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793149 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793174 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793154 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793160 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793141 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793142 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793148 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793143 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793169 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793170 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793146 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793168 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793166 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793164 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793147 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793151 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793156 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793171 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793167 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793163 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793159 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793165 - -
          Affymetrix Rat Gene 1.1 ST Array 10793140 - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367880_at - -
          Rat Genome 230 2.0 Array 1367880_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367880_PM_at - -
          Affymetrix HT Rat Focus Array 1367880_at - -
          Affymetrix Rat Clariom S Assay PSR0800011541.rn.1 TC0800001546.rn.1 RTA TC
          Rat Expression Set 230 1367880_PM_at - -
          Rat Expression Set 230 1367880_at - -
          Affymetrix Rat Gene 1.0 ST Array 10793140 - -
          Rat Genome U34 Set rc_AA900848_at - -
          Rat Genome U34 Set rc_AI104225_at - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          ABI Rat Genome Survey Microarray 21980434 - -
          Array Name Probe IDs Targets Target Type
          Illumina ratRef-12 v1.0 expression beadchip ILMN_1365992 - -
          RatRef-12 Expression BeadChip ILMN_55192 - -

          Back To Top

          Related Products

          • TaqMan® Fast Advanced Master Mix
          • SuperScript® VILO™ cDNA Synthesis Kit
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline